Merck
8.20957
n-Pentan
EMPLURA®
Synonym(e):
Pentan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-692-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
35-36 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
  • The effect of hydrogen bonding on the diffusion of water in n-alkanes and n-alcohols measured with a novel single microdroplet method: In dieser Forschungsarbeit wird das Diffusionsverhalten von Wasser in n-Pentan und anderen n-Alkanen untersucht, wobei die Rolle der Wasserstoffbrückenbindungen im Vordergrund steht. Die in dieser Studie verwendete neuartige Einzel-Mikrotröpfchen-Methode liefert detaillierte Einblicke in die molekularen Wechselwirkungen und Diffusionsprozesse (Su et al., 2010).
  • Enthalpy of solution of 1,4-naphthoquinone in CO2 + n-pentane in the critical region of the binary mixture: mechanism of solubility enhancement: In diesem Artikel werden die Löslichkeitsmechanismen von 1,4-Naphthochinon in einer Mischung aus CO₂ und n-Pentan untersucht, insbesondere im kritischen Bereich. Die Studie zeigt, wie n-Pentan die Löslichkeit organischer Verbindungen in überkritischem CO₂ erhöht, was sich auf industrielle Anwendungen auswirkt (Mu et al., 2004).
  • Metabolism of n-pentane by ethanol-inducible cytochrome P-450 in liver microsomes and reconstituted membranes: Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden die Stoffwechselwege von n-Pentan in Gegenwart von Ethanol-induzierbarem Cytochrom P-450 untersucht. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Rolle spezifischer Enzyme bei der Biotransformation von n-Pentan, was erhebliche Auswirkungen auf Toxikologie und Pharmakologie hat (Terelius & Ingelman-Sundberg, 1986).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,625–0,627
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C