Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
1200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 341,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 1200 tests (total chlorine), sufficient for 200 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Chlortest ermöglicht die genaue Quantifizierung. Chlorierte Desinfektionsmittel werden weltweit immer noch häufig verwendet, und zwar hauptsächlich bei der Chlorierung von Trinkwasser und Schwimmbädern. In leicht sauren Lösungen reagiert freies Chlor mit Dipropyl-p-Phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen.
Die Methode ist analog zu EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G und DIN EN ISO 7393-2.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method photometric | detection method photometric (DPD) | detection method colorimetric | detection method photometric (DPD) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 1200 tests (total chlorine), sufficient for 200 tests (depending on package size) | usage sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine)) | usage - | usage sufficient for 1200 tests (free chlorine), sufficient for 200 tests (depending on package size) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects