Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 | |
| 1200 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 1200 tests (free chlorine), sufficient for 200 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Chlortest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Chlor in Wasserproben. Chlorierte Desinfektionsmittel werden weltweit immer noch häufig verwendet, und zwar hauptsächlich bei der Chlorierung von Trinkwasser und Schwimmbädern. In leicht sauren Lösungen reagiert freies Chlor mit Dipropyl-p-Phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann.
Diese Methode ist analog zu EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G und DIN EN ISO 7393-2.
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (DPD) | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric |
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-0.30 mg/L (Cl2) | measuring range 0.010-6.00 mg/L (Cl2) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line - | product line MQuant® | product line Spectroquant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Spektrophotometrische Bestimmung von Brom mit Dipropyl-p-phenylendiamin (DPD) in Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwasser und Desinfektionslösungen in einem Bereich von 0,020 - 10,00 mg/l.
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005980001 | 04022536733753 |
| 1005980002 | 04022536733760 |