Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n/D 1.519
transition temp
flash point 22.0 °C
density
0.9068 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Brechungsindex (20 °C) 1,518–1,521
Viskosität (20 °C) 600–700 mPa*s
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| refractive index n/D 1.519 | refractive index n20/D 1.4171-1.4650 | refractive index n20/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.390-1.400 |
| density 0.9068 g/cm3 at 20 °C | density 0.8160-0.8220 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 1.08 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| color colorless | color - | color colorless | color yellow |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22.0 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2 + 108-88-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1005790507 | 04054839084164 |
| 1005790500 | 04027269296575 |