Merck
1.09016
Sigma-Aldrich
Neo-Mount
anhydrous mounting medium for microscopy
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Brechungsindex
n20/D 1.4171-1.4650
Kinematische Viskosität
305-427 cSt(20 °C)
Übergangstemp.
flash point 19.5 °C
Dichte
0.8160-0.8220 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Neo-Mount wässriges Eindeckmedium für die Mikroskopie ist ein besonders farbstabiles, gebrauchsfertiges Eindeckmedium für die Mikroskopie, das mit Lösungsmitteln auf Basis von Gemischen aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen hergestellt wird. Es enthält einen aromatenfreien Ersatz für Xylol, wodurch Neo-Mount ausschließlich mit Neo-Clear (Produktnummer 1.09843) kombiniert werden darf. Xylol muss in dem Eindeckschritt vermieden werden, da sein Einsatz zu getrübten und streifigen Objektträgern führt. Die Anwendung von Neo-Mount wird nicht für die Fluoreszenzmikroskopie in der klinischen Diagnostik empfohlen. Zusätzlich kann durch das Platzieren der dehydrierten Objektträger auf Filterpapier für etwa 1 Minute vor dem Eindecken überschüssiges Neo-Clear umgangen werden, da unter dem Deckglas Luftblasen auftreten könnten. Die gleiche Voraussetzung sollte auch erfüllt werden, wenn Proben mit Deckglasmaschinen eingedeckt werden. In diesem Bereich kann Neo-Clear am wirksamsten durch Inkubation der Objektträger für eine Minute in einem leeren Objektträgerständer entfernt werden. Neo-Mount erzeugt einen klaren und harten Film unter dem Deckglas und braucht etwa 30 Minuten zum Trocknen.
Neo-Mount ist ein IVD-Produkt, CE-zertifiziert und in handlichen 100-ml-Tropfflaschen oder 500-ml-Glasflaschen für klinische Laboranwendungen mit geringem oder hohen Durchsatz erhältlich. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Brechungsindex (20 °C) 1,417–1,465
Viskosität (20 °C) 250–350 mPa*s
Hinweis zur Analyse
Brechungsindex (n 20/D): 1,4171 - 1,4650
Viskosität (20 °C): 250 - 350 mPa∙s
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-MOUNT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
67.1 °F
Flammpunkt (°C)
19.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leonor Gouveia et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 318(4), L831-L843 (2020-03-19)
PDGF-A is a key contributor to lung development in mice. Its expression is needed for secondary septation of the alveoli and deletion of the gene leads to abnormally enlarged alveolar air spaces in mice. In humans, the same phenotype is