Fortfahren mit
1.07961
Entellan Neu
rapid mounting medium for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
€ 46,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
>250 °C
expl. lim.
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n20/D 1.490-1.500
bp
137-143 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 23 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Entellan Neu – schnelles Eindeckmedium für die Mikroskopie – ist ein gebrauchsfertiges, wasserfreies Eindeckmedium für die Mikroskopie, das aus einem Polymer aus gemischten Acrylaten besteht, die in Xylol löslich sind. Daher sollte es mit Proben verwendet werden, die vor dem Eindecken mit Xylol geklärt wurden. Sein schmaler Viskositätsbereich verbessert und beschleunigt die Anwendung, da weder die Tropfrate noch das Volumen nach dem ersten Durchlauf mit einer neuen Flasche Entellan Neu zurückgesetzt werden muss. Entellan Neu ist ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Brechungsindex (20 °C) 1,490-1,500
Dichte (20 °C/4 °C) 0,94–0,96 g/cm³
Viskosität (20 °C) 250–600 mPa*s
Analysis Note
Brechungsindex (n 20/D): 1,490 - 1,500
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,94 - 0,96
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 250 ppb
Viskosität (20  °C): 250 - 600 mPa∙s
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Legal Information
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.079601.0086945347
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<8 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 120 °C)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
refractive index
n20/D 1.490-1.500
refractive index
n20/D 1.492-1.500
refractive index
n/D 1.490-1.500
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
autoignition temp.
>250 °C
autoignition temp.
>250 °C
autoignition temp.
>250 °C
autoignition temp.
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Questions
  1. Which other clearing agents is Entellan New compatible with apart from Xylene?
    1 answer
    1. It is recommended to use a mounting media like NeoClear, which is formulated with a xylene substitute. Toluene or Dioxane could be used for the same purposes