Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.080,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.030,00 |
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp. (spp.), Escherichia coli (pathogenic), Salmonella spp. (spp.), anaerobic bacteria, nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen, dies führt zu einem sichereren Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Trennung der Komponenten und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
- Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
- Große Anzahl von Teststämmen über die regulatorischen Anforderungen hinaus
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 | agency EP, JP, USP | agency EP, USP |
| form granular | form liquid | form granular | form liquid (ready-to-use) |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) media fill: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| suitability Cronobacter spp. (spp.), Salmonella spp. (spp.), nonselective for , Escherichia coli (pathogenic), anaerobic bacteria | suitability nonselective for | suitability anaerobic bacteria | suitability nonselective for |
| application(s) microbiology, pharmaceutical | application(s) cosmetics | application(s) aseptic process simulation, pharmaceutical | application(s) aseptic process simulation |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3