Fortfahren mit
1.00514
Perchloric acid
70%, for analysis (max. 0.0000005% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Perchlorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 395,00
6 x 1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 2.010,00
€ 1.708,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
€ 395,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Packaging: Fiber carton
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Perchlorsäure 70 %, for analysis (max. 0.0000005% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.005 ppm Hg (Mercury), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine, ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤30 ppm (as sulfate)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
color
APHA: ≤10
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development and validation of an HPLC method for the determination of vancomycin in human plasma and its comparison with an immunoassay (PETINIA): In dieser Studie wurde eine HPLC-Methode mit 70%iger Perchlorsäure für die Bestimmung von Vancomycin in Humanplasma entwickelt und validiert. Dies hebt ihre Anwendung in der analytischen Chemie für das therapeutische Drug Monitoring hervor (Usman und Hempel, 2016).
  • Determination of sunscreen agents in cosmetic products by reversed-phase high performance liquid chromatography: In dieser Forschungsarbeit wurde 70%ige Perchlorsäure bei der Probenvorbereitung verwendet und ihre Wirksamkeit bei der Analyse von Kosmetikprodukten zu regulatorischen und Qualitätskontrollzwecken belegt (Yao et al., 1998).
  • Colorimetric determination of hydroxyurea in human serum using high-performance liquid chromatography: In diesem Artikel wird eine kolorimetrische Methode mit 70%iger Perchlorsäure für die Probenvorbereitung beschrieben, die in der klinischen Chemie zur Überwachung des Hydroxyharnstoffspiegels bei Patienten wichtig ist (Manouilov et al., 1998).
  • Application of biological samples treated by wet-digested mineralization to cation-exchange high-performance liquid chromatography with post-column reaction by 4-(2-pyridylazo)-resorcinol: In dieser Studie wird die Verwendung von 70%iger Perchlorsäure bei der Mineralisierung biologischer Proben beschrieben, die für eine genaue Spurenmetallanalyse in der biologischen Forschung wichtig ist (Sudo et al., 1991).
  • Colorimetric micromethods for glutaraldehyde determination by means of phenol and sulfuric acid or phenol and perchloric acid: Die Forschungsarbeit präsentiert eine Mikromethode mit 70%iger Perchlorsäure für die kolorimetrische Bestimmung von Glutaraldehyd, die in biochemischen und industriellen Labors für Sicherheits- und Qualitätsbewertungen eingesetzt wird (Boratynski and Zal, 1990).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 70,0–72,0 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorat (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 3 ppm
Freies Chlor: ≤ 0,5 ppm
Phosphat und Silicat (als SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,05 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 1,0 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,005 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,05 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,02 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,05 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,1 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1 ppm
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 30 ppm
Identität: entspricht
Dichte (d 20/20): etwa 1,7
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005191.005181.00517
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure 70 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100514100604022536899718
100514100004022536007168