Fortfahren mit
1.00518
Perchloric acid
60%, for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Perchlorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
€ 311,95
6 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 953,00
4 x 2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
60.0-62.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Fiber carton
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Perchlorsäure 60%, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
60.0-62.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤30 ppm (as sulfate)
color
APHA: ≤10
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hierarchische 3D-Polyanilin-Metall-Hybrid-Nanosäulen: Diese Studie zeigt den Nutzen von 60%iger Perchlorsäure bei der Herstellung von Polyanilin-Metall-Hybrid-Nanosäulen, die für antibakterielle Anwendungen eingesetzt werden. Die Forschungsarbeit zeigt innovative Anwendungen in der Materialwissenschaft auf und trägt zu Fortschritten in der Nanotechnologie und Biozid-Anwendungen bei (Kim et al., 2021).
  • Hochempfindliche Levodopa-Bestimmung: Die Rolle von 60%iger Perchlorsäure in der analytischen Chemie wird durch ihre Verwendung bei der empfindlichen Bestimmung von Levodopa mittels adsorptiver Stripping-Voltammetrie gezeigt. Mit dieser Methode werden die analytischen Fähigkeiten zur Untersuchung pharmakologischer Wirkstoffe signifikant verbessert (Górska et al., 2020).
  • Ein Mechanismus für die verbesserte Anhaftung und Proliferation von Fibroblasten: In diesem Artikel wird untersucht, wie 60%ige Perchlorsäure zur Behandlung von Oberflächen verwendet wird, um die Zellanhaftung und -proliferation zu verbessern, eine wichtige Untersuchung für Anwendungen in der Materialwissenschaft in den Bereichen Biomedizintechnik und Geweberegeneration (Ni et al., 2014).
  • Pixel-Intensität und fraktale Dimension von periapikalen Läsionen: Die Verwendung von 60%iger Perchlorsäure in der zahnmedizinischen Forschung zur Verbesserung der Bildgebung und Diagnose periapikaler Läsionen wird beschrieben. Diese Anwendung unterstreicht ihre Bedeutung bei der Verbesserung der diagnostischen Präzision in der Zahnmedizin (Soğur et al., 2013).
  • Measurement of urinary catecholamines in small samples for mice: In dieser Studie wird 60%ige Perchlorsäure für die Extraktion und Messung von Katecholaminen aus kleinen biologischen Proben verwendet, was ihre wichtige Rolle in der biochemischen Analyse und in pharmakokinetischen Studien verdeutlicht (Smith et al., 2013).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 60,0 - 62,0 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorat (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 3 ppm
Phosphat und Silicat (als SiO₂): ≤ 5 ppm
Freies Chlor (Cl): ≤ 0,5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,05 ppm
(Cobalt): ≤ 0,05 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 1,0 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,05 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,02 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,05 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,1 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1 ppm
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 30 ppm
entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31141324425230755-M
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
60%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
density
1.535 g/mL at 25 °C
density
1.664 g/mL at 25 °C
density
1.670 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure 60%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100518100104022536581613
100518251404022536899732
100518101604022536899725
100518250104022536581620