Fortfahren mit
1.00519
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Perchlorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Perchlorsäure 70-72 %, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003% (as sulfate)
color
APHA: ≤10
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
solubility
water: soluble
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimization of selenylation modification for garlic polysaccharide based on immune-enhancing activity: In dieser Studie wurde der Optimierungsprozess für die Selenylierung von Knoblauchpolysacchariden untersucht, um ihre immunstärkenden Eigenschaften zu verbessern. Perchlorsäure hat in der Vorbereitungsphase eine Rolle gespielt und die Modifizierung der Polysaccharide zur Erzielung einer besseren Bioaktivität erleichtert (Gao et al., 2016).
  • Synthesis and Characterization of Isodiphenylfluorindone and Isodiphenylfluorindinone: Die Forschungsarbeit konzentrierte sich auf die Synthese neuartiger fluorierter Verbindungen, wobei Perchlorsäure als Katalysator eingesetzt wurde, um die Bildung dieser komplexen Moleküle zu fördern, was ihren Nutzen in der synthetischen organischen Chemie hervorhebt (Zissimou et al., 2018).
  • Co-Kristallisierung photosensitiver energetischer Kupfer(II)-perchlorat-Komplexe: Perchlorsäurederivate wurden auf ihr Potenzial zur Herstellung stabiler, lichtempfindlicher Materialien untersucht, die sich für energetische Anwendungen eignen. Dies belegt die Vielseitigkeit der Säure in der Materialwissenschaft (Evers et al., 2014).
  • Early molecular oxidative stress biomarkers of ischemic penumbra in acute stroke: Die Studie befasst sich mit der Verwendung von Perchlorsäure bei der Extraktion und Stabilisierung von Biomarkern aus biologischen Proben, die für die genaue Diagnose und Behandlung von Schlaganfällen unerlässlich sind (Lorenzano et al., 2019).
  • Ein verbesserter, hocheffizienter Assay zur Beurteilung der anticholinergen Aktivität in Serum: Im Rahmen dieser Forschung wurde eine neuartige Testmethode entwickelt, bei der Perchlorsäure zur Extraktion und Quantifizierung der anticholinergen Aktivität aus Serumproben verwendet wird, was einen Fortschritt für pharmakologische Studien darstellt (Nobrega et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 70,0 - 72,0 %
Identität: entspricht
Dichte (d 20/20): ca. 1,7
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorat (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 3 ppm
Freies Chlor (Cl): ≤ 0,5 ppm
Phosphat und Silicat (als SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,05 ppm
(Cobalt): ≤ 0,05 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 1,0 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,02 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,05 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,02 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,05 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,1 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,1 ppm
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,003 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure 70-72 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Buongiorno, chiedo se questo prodotto ha una purezza adatta allla preparazione di campioni per l'analisi ICP-OES. Grazie, Matteo
    1 answer
    1. This product may not be suitable for ICP analysis. Please consider product PX0398 for ICP-OES analysis. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/px0398