If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,60 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 223,00 | |
| 180 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.200,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Salzsäure 32 %, 32% EMPLURA®
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥32% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0001% Free chlorine (Cl), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0002% Fe (Iron), ≤0.0005% Sulfate (SO4), ≤0.001% Sulfite (SO?)
pH
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wird ein neuartiger Ansatz untersucht, bei dem eine Chlorwasserstofflösung im Syntheseprozess zum Zweck der Aufwertung von Abfallstoffen verwendet wird. Der Artikel zeigt eine chemische Strategie, die die Ressourcenrückgewinnung verbessert und erheblich zur Abfallminimierung in industriellen Praktiken beiträgt (Morgovan et al., 2024).
- Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In dieser Studie werden Chlorwasserstoffsäurelösungen bei der Entwicklung eines neuen, kostengünstigen kontaktlosen Leitfähigkeitssensors verwendet. Dieser Sensor beruht auf einem einfachen papierbasierten System für die In-situ-Überwachung von Gasen und stellt damit ein wichtiges Werkzeug für die Umweltüberwachung und -analyse dar (Nacapricha et al., 2020).
Analysis Note
Identität: entspricht
Bromid, Iodid (Br,I): entspricht
Freies Chlor (Cl): ≤ 0,0001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfit (SO₃): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Abdampfrückstand: ≤ 0,01
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| assay ≥32% (alkalimetric) | assay 30% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C, 300 g/L in H2O) | pH - |
| mp -50 °C | mp -50 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure 32 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003139025 | 04022536004327 |
| 1003132500 | 04022536004303 |
| 1003139180 | 04022536004334 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf