Fortfahren mit
1.00169
di-Bortrioxid
99.9995 Suprapur®
Synonym(e):
di-Bortrioxid, Bor(III)-oxid, Borsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
B2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.62
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-125-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
form
solid
potency
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
solubility
36 g/L
density
2.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, silicate (as SiO2): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
Ag: ≤0.020 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.010 ppm, Ba: ≤0.020 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Ca: ≤0.100 ppm, Cd: ≤0.010 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, In: ≤0.010 ppm, K: ≤0.20 ppm, Li: ≤0.010 ppm, Mg: ≤0.050 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Mo: ≤0.020 ppm, Na: ≤0.20 ppm, Ni: ≤0.020 ppm, Pb: ≤0.020 ppm, Sr: ≤0.020 ppm, Tl: ≤0.010 ppm, V: ≤0.020 ppm, Zn: ≤0.050 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Raman and Infrared Spectroscopy of Barium-Gallo Germanate Glasses Containing B(2)O(3)/TiO(2): In dieser Studie werden die strukturellen Eigenschaften von Barium-Gallo-Germanat-Gläsern, die Dibortrioxid (B2O3) enthalten, mittels Raman- und Infrarotspektroskopie analysiert. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Entwicklung neuer Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen (Kowalska et al., 2023).
  • Transition Metals (Cr(3+)) and Lanthanides (Eu(3+)) in Inorganic Glasses with Extremely Different Glass-Formers B(2)O(3) and GeO(2): Diese Forschungsarbeit untersucht die Einbindung von Übergangsmetallen und Lanthaniden in anorganische Gläser, die mit Dibortrioxid gebildet werden, um deren optische Eigenschaften und potenzielle Anwendungen in der Photonik und anderen fortschrittlichen Materialien zu verbessern (Kowalska et al, 2021).
  • Synthesis and characterization of Ag(2)O/B(2)O(3)/TiO(2) ternary nanocomposites for photocatalytic mineralization of local dyeing wastewater under artificial and natural sunlight irradiation: In dieser Forschungsarbeit wird eine neuartige Methode zur Synthese von Nanokompositen mit Dibortrioxid (B2O3) vorgestellt, die erhebliche Auswirkungen auf Umweltanwendungen, insbesondere bei der Abwasserbehandlung, haben wird (Tijani et al., 2019).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,9995 %
Gehalt (auf geglühte Substanz): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphat (PO): ≤ 5 ppm
Silikat (SiO): ≤ 1 ppm
Sulfat (SO): ≤ 5 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,020 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
As (Arsen): ≤ 0,010 ppm
Au (Gold): ≤ 0,010 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,020 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,010 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,020 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,020 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
In (Indium): ≤ 0,010 ppm
K (Kalium): ≤ 0,20 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,020 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,020 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,020 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,010 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,020 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1567833907511615
assay
≥99.0% (from ignited substance), 99.9995%
assay
≥98% (T)
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100169015004027269382834
100169025004022536002682