Fortfahren mit
11615
Borsäureanhydrid
granulated, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Bortrioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
B2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.62
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120103
UNSPSC Code:
12352306
NACRES:
NA.21
EC Number:
215-125-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
Form:
solid
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
form
solid
quality
granulated
loss
≤3% loss on ignition, 800 °C
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Boranhydrid – auch als Bortrioxid oder Boroxid (B2O3) bezeichnet – wird für die Herstellung von Proben von Bi4B2O9-Keramik verwendet. Darüber hinaus wird es für WO3/B2O3/Al-Systeme zur Untersuchung der Wirkung des Argongasdrucks auf die SHS-Reaktionsprodukte verwendet.
Biochem/physiol Actions
Boranhydrid ist ein Boroxid, das sowohl antimikrobielle Eigenschaften als auch weniger Aminoalkohole aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33907515678202851
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals or chunks
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98% (T)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤30 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤30 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäureanhydrid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antimicrobial properties of the products from the reaction of various aminoalcohols and boric anhydride.
S Watanabe
Materials Chemistry and Physics, 19, 191-195 (1988)
Influence of Ar Pressure on Product Characteristics of Self-Propagating High-Temperature Synthesis from WO3/B2O3/Al Reactant System.
Tawat Chanadee et al.
Advanced Materials Research, 748, 32-35 (2013)
Effect of Bi4B2O9 addition on the sintering temperature and microwave dielectric properties of BaO-Nd2O3-4TiO2 ceramics.
Xingyu Chen
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24, 224-229 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H3281-10G04061833620762
H3281-1G04061833793022
H3281-250MG04061833793039
H3281-5G04061833793046
11615-1G-F04061838704115
11615-25KG-R04061833439890
11615-5G-F04061833626825
11615-1KG-R04061835540952