Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 474,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.98% trace metals basis
form
powder
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.98% trace metals basis | assay ≥98% (T) | assay - | assay ≥99.0% (from ignited substance), 99.9995% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C | mp 450 °C |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/cm3 at 20 °C | density 2.46 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäureanhydrid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-86-2
1303-86-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?