Fortfahren mit
1.00093
FRASER Listeria-Selektivergänzung
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Synonym(e):
Listeria-Selektivergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 11290, ISO
form
lyophilized powder
composition
Acriflavine, 6.25 mg per vial , Nalidixic acid, 5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with GranuCult® FRASER Broth (Base) (1.10398), GranuCult® Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) (1.00025), and EcoCult® Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) (1.40197)
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
FRASER Listeria-Selektivergänzung ist eine Mischung aus Acriflavin und Nalidixinsäure in lyophilisierter Form. Sie hemmt das Wachstum von begleitenden Bakterien für die selektive Anreicherung von Listeria spp.
Application
FRASER Listeria-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von Halb-FRASER-Bouillon (Demi-FRASER) (Basis) oder FRASER-Bouillon (Basis) für die selektive Anreicherung von Listeria spp.
Other Notes
Ersetzt: 1.00093.0017
Legal Information
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.117811.000921.07006
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
selective for Listeria spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3