Merck
1.00092
FRASER Ammonium-Eisen(III)-Ergänzung für Listerien
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Synonym(e):
FRASER Ammonium-Eisen(III)-Ergänzung für Listerien, Listeria-Selektivergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O7 · xFe · xH3N
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
214-686-6
NACRES:
NA.74
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 11290, ISO
form
lyophilized powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Ammonium iron (III) citrate, 250 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1200 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with GranuCult® Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) (1.00025), GranuCult® FRASER Broth (Base) (1.10398), EcoCult® Half FRASER broth (Base) (1.40197)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
SMILES string
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
General description
Zur Herstellung von FRASER-Bouillon werden zwei verschiedene Ergänzungen benötigt: FRASER Listeria-Selektivergänzung FRASER Listeria Ammonium-Eisen(III)-Ergänzung. Das Ammonium-Eisen(III)-Citrat fördert das Wachstum der Listeria spp. und ermöglicht zusammen mit Esculin (einer Komponente der FRASER-Bouillonbasis) den β-D-Glucosidase-Nachweis in Listeria spp.
Application
FRASER Listeria Ammonium-Eisen(III)-Ergänzung ist ein Additiv bei der Herstellung von Halb-FRASER (Demi-FRASER)-Bouillon (Basis) oder FRASER-Bouillon (Basis) für die Anreicherung von Listeria spp.
Analysis Note
Wachstumsförderungstest nach ISO 11133
Gemischtes Inokulum von Listeria, E. coli und E. faecalis
Zusätzliche Monokultur von E. coli und E. faecalis
Voranreicherung Halb-Fraser-Bouillon, anschließende Anreicherung mit Fraser-Bouillon
Nachweis auf ALOA®-Medium bzw. Trypton-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
10–100
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): 10–100
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≥ 1000
– Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): ≥ 1000
Schwärzung
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): -
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): -
– Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): -
Wachstum auf ALOA Medium
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
>> 10 KBE
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): >> 10 KBE
Kolonien
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
blaugrün mit nichttransparentem Bereich
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): blaugrün mit nichttransparentem Bereich
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): <100 KBE
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): <100 KBE
Inkubation:
Halb-Fraser-Bouillon: 24 Stunden bei 30 °C, aerob
Fraser-Bouillon: 48 Stunden bei 37 °C, aerob
Nachweis auf ALOA-Medium: 48 Stunden bei 37 °C, aerob
Nachweis auf Trypton-Soja-Agar: 24 Stunden bei 35 °C, aerob
Other Notes
Ersetzt: 1000920017
Legal Information
ALOA is a registered trademark of Biolife Italiana S.r.l.
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c