Fortfahren mit
1.07006
Oxford Listeria-Selektivergänzung
selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
Synonym(e):
Listeria-Selektivergänzung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 265,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
composition
Acriflavin, 2.5 mg per vial , Cefotetan, 1 mg per vial , Colistin sulfate, 10 mg per vial , Cycloheximide, 200 mg per vial , Fosfomycin, 5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
(1.07004), for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Listeria spp.
General description
Oxford Listeria-Selektivergänzung ist eine Mischung aus vier Antibiotika und einem Farbstoff in lyophilisierter Form. Sie hemmt das Wachstum von begleitenden Bakterien für die selektive Kultivierung von Listeria monocytogenes.
Application
Oxford Listeria-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von Oxford Listeria-Selektivagar.
Analysis Note
Supplement geprüft in Oxford-Listeria-Selektivagar (Basis), Art.-Nr. 1.07004.
Wiederfindungsrate auf Testmedium
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
– Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
– Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0,01 %
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0,01 %
Schwarze Zone
– Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
– Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
– Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
– Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Wachstum
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
gehemmt
– Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): gehemmt
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Referenz: Tryptisches Soja-Agar
Other Notes
Ersetzt: 1.07006.0017
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.117811.121221.00432
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
form
solid
form
solid
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
lyophilized powder
suitability
selective for Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Artikel
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Global Trade Item Number
SKUGTIN
633755-100G-EU04061833466575
633755-100G04061832721699
107006001004027269168759
Questions
  1. Hello, How can we resuspend the Listeria selective supplement 1070060010 ?
    1 answer
    1. Please below for information on Cat#1.07006.0010
      Preparation
      1. Fill in the bottle of lyophilisate 5 ml mixture 1:1 of ethanol and sterile distilled water and dissolve the lyophilisate. To prepare 500 ml of Oxford-Listeria-Selective-Agar add the dissolved lyophilisate to the sterile culture medium base cooled to a temperature of 50 °C. Mix homogeneously the selective supplement into the culture medium solution by carefully swirling. pH of the ready-to-use medium: 7.0 ± 0.2
      2. Pour the medium into plates and leave to solidify.
      Experimental procedure and evaluation
      Incubate at 37 °C up to 48 h. Listeria monocytogenes produces brown-green coloured colonies with a black halo (esculin splitting). Further biochemical identification must be done.