Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
according to ISO 10272-1
Quality Level
reg. compliance
FDA -BAM
form
lyophilized powder
composition
Amphotericin B, 5 mg , Cefoperazone, 10 mg , Trimethoprim, 10 mg , Vancomycin, 10 mg
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Mischinokulum von Campylobacter, E.coli und P.mirabilis.
Zusätzlich Monokultur aus E.coli und P.mirabilis.
Anschließende Bestätigung auf mCCDA bzw. tryptischem Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
10–100
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): 10–100
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): 10–100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): ≥ 1000
Wachstum auf mCCDA
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
>10 KBE
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): >10 KBE
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): >10 KBE
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): kein Wachstum
Kolonienfarbe
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
gräulich
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): gräulich
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): gräulich
Inkubation:
Bolton-Bouillon: 5 Stunden bei 44 °C, anschließend 44 Stunden bei 41,5 °C, Anaerocult C
Bestätigung auf mCCDA: mindestens 44 Stunden bei 41,5 °C, Anaerocult C
Bestätigung auf Trypton-Soja-Agar: 24 Stunden bei 35 °C, aerob
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Campylobacter spp., Listeria spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Escherichia coli, coliforms |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1000790010 | 04027269168544 |
| 1000790017 | 04027269176631 |