Fortfahren mit
100065
2-APB
≥97% (titration), crystalline solid, Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborat, (2-Aminoethoxy)diphenylboran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16BNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (titration)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-APB, A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
Quality Segment
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, RTECS - ED6150000
assay
≥97% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, 95% ethanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Zellpermeabler Modulator der durch Ins(1,4,5)P3 eingeleiteten Ca2+-Freisetzung. Hemmt die durch Ins(1,4,5)P3 eingeleitete Freisetzung von Ca2+ aus mikrosomalen Rattenkleinhirnpräparaten (IC50 = 42 µmol/l) ohne die Bindung von [3H]-Ins(1,4,5)P3 an seinen Rezeptor zu beeinflussen. In Leberzellen hemmt 2-APB die speichergesteuerten Ca2+-Kanäle durch einen Mechanismus, der die Bindung an entweder das Kanalprotein oder ein assoziiertes regulatorisches Protein involviert. Hat keine Auswirkung auf die Freisetzung von Ca2+ aus dem Ryanodin-sensitiven Ca2+-Speicher, der aus Beinskelettmuskel und Herz der Ratte hergestellt wurde.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
durch Ins(1,4,5)P3 eingeleitete Freisetzung von Ca2+
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 42 µmol/l gegen die durch Ins(1,4,5)P3 eingeleitete Freisetzung von Ca2+ aus mikrosomalen Rattenkleinhirnpräparaten
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Brooke, R. T., et al. 2004. Lab. Invest.84, 29.
Gregory, R.B., et al. 2001. Biochem. J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997. J. Biochem.122, 498.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
579052203984124030
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (titration)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100065-100MG07790788056766