Fortfahren mit
579052
TAPI-2, CAS-Nr. 187034-31-7, Calbiochem
TAPI-2, CAS 187034-31-7, is a hydroxamate-based inhibitor of MMPs and TACE. Inhibits the activation-induced shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes.
Synonym(e):
TAPI-2, CAS-Nr. 187034-31-7, Calbiochem, N-(R)-[2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl]-4-methylpentanoyl-L-t-butyl-alanyl-L-alanin, 2-Aminoethyl Amid, TNF-α Protease Inhibitor-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H37N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.53
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 458,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein auf Hydroxamaten basierender Inhibitor von Matrix-Metalloproteinasen und TACE (TNF-α convertase; ADAM17). Hemmt die aktivierungsabhängige Freisetzung von L-Selektin aus Neutrophilen, Eosinophilen und Lymphozyten sowie die durch Phenylarsinoxid (PAO) induzierte Freisetzung in Neutrophilen. Es blockiert auch die Freisetzung verschiedener Zelloberflächenproteine wie pro-TGF-α, IL-6-Rezeptor α-Untereinheit und β-Amyloid-Vorläuferprotein. Es wird berichtet, dass es die Freisetzung von TNF-α hemmt und einen Schutz gegen Aspirin-induzierte Magenschleimhautverletzungen bietet. Wirkt als schwacher Inhibitor des Angiotensin-Converting-Enzyms (IC50 = 18 µM).
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
MMPs
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 18 µM gegen Angiotensin Converting Enzyme
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bennett, T.A., et al. 2000. J. Immunol.164, 4120.
Fiorucci, S., et al. 1998. Aliment. Pharmacol. Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997. Biochem. J. 327, 37.
Arribas, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 11376.
Legal Information
Exklusiv von Peptides International, Louisville, Kentucky, USA hergestellt.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
579050SML0420SML1292
description
TAPI-2, CAS 187034-31-7, is a hydroxamate-based inhibitor of MMPs and TACE. Inhibits the activation-induced shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes.
description
TAPI-0, CAS 143457-40-3, is a hydroxamate-based inhibitor of collagenase, gelatinase, and TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC50 = 100 nM).
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)