Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
RTECS - EK3150000
assay
≥98% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI key
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
General description
Ein Inhibitor der Skelett- und Herzmuskelkontraktion. Ein allgemein reversibler Inhibitor von Myosin-ATPase in Eukaryoten. Eine “chemische Phosphatase”, die mit Organophosphaten vergiftete Acetylcholinesterase dephosphoryliert. Hemmt Ca2+-Ströme in zervikalem Ganglion von erwachsenen Ratten auf reversible und dosisabhängige Weise (IC50 = 18,3 nmol/l). Reduziert außerdem die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR) von Hundeherzen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ca2+-Ströme in zervikalem Ganglion von erwachsenen Ratten auf reversible und dosisabhängige Weise
Ca2+-Ströme in zervikalem Ganglion von erwachsenen Ratten auf reversible und dosisabhängige Weise
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 18,3 nmol/l hemmen Ca2+-Ströme in zervikalem Ganglion von erwachsenen Ratten auf reversible und dosisabhängige Weise
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Phillips, R.M. und Altschuld, R.A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.229, 154.
Sellin, L.C. und McArdle, J.J. 1994. Pharmacol. Toxicol.74, 305.
Zhu, Y. und Ikeda, S.R. 1993. Neurosci.Lett. 155, 24.
Sellin, L.C. und McArdle, J.J. 1994. Pharmacol. Toxicol.74, 305.
Zhu, Y. und Ikeda, S.R. 1993. Neurosci.Lett. 155, 24.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c