Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 471,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
IDF 220, according to ISO 29981
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.7 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with MUP Selective Supplement (1.00045)
storage temp.
15-25°C
suitability
Bifidobacterium spp.
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,5–6,9
Tests zusätzlich zu MUP-Selektivsupplement (100045.0010 ).
Rückgewinnung auf Testmedium (Bifidobacterium animalis Subspezies lactis ATCC 27536): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Bifidobacterium breve ATCC 15700) ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Bifidobacterium longum ATCC 15707): ≥ 70 %
Wachstum (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): kein Wachstum
Wachstum (Lactobacillus delbrueckii Subspezies bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102)): kein Wachstum
Wachstum (Streptococcus salivarius Subspezies thermophilus DSM 20259): kein Wachstum
Inkubation: 72 Std. bei 37°C, anaerob
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| form granular | form powder | form liquid | form granular |
| agency IDF 220, according to ISO 29981 | agency IDF 220, according to ISO 29981 | agency IFU 6, ISO 17410, ISO 8552, according to ISO 4833 | agency APHA, GB, ISO 21871, ISO 7932, USDA-FSIS |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Bifidobacterium spp. | suitability Bifidobacterium Spp. | suitability Total microbial count | suitability Bacillus cereus |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1000430500 | 04027269158569 |