Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
APHA, GB, ISO 21871, ISO 7932, USDA-FSIS
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
43 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
Bacillus cereus
General description
Application
Analysis Note
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Koloniezahl (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 50 %
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): kein Grenzwert
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vollständige Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): vollständige Hemmung
Kolonien (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): rosa Kolonien mit Fällungshof
Kolonien (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): gelbe Kolonien ohne Fällungshof
Inkubation:
B. cereus 24 ± 3 bis 44 ± 4 Stunden bei 30 ± 1 °C
andere Versuchsstämme 44 ± 4 Stunden bei 30 ± 1 °C
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability Bacillus cereus | suitability Staphylococcus spp. ((pathogenic)) | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime |
| form granular | form granular | form powder | form powder |
| agency APHA, ISO 7932, ISO 21871 | agency EP, USP, according to JP | agency ISO 11290, according to FDA-BAM | agency ISO 11290, according to FDA-BAM |
Lagerklasse
Artikel
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1052670500 | 04022536062679 |