Fortfahren mit
1.00012
Aceton
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Application
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000201.00014AX0120
Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00012
Acetone
Acetone for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.00020
Acetone
Acetone for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
Acetone Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0120
Acetone
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.05% Water
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
impurities
-
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.0006 meq/g Titrable base, ≤0.002% Aldehyde (as HCHO), ≤0.05% Isopropyl alcohol, ≤0.05% Methanol, ≤0.5% Water
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
PowerPoint Template
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100012400804027269302481
100012250004022536000176
100012400004022536658049
100012100004022536000152
100012903004022536000206
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf