Aceton
Synonyme: | 2-Propanon, Dimethylketon, Beta-Ketopropan, Propanon |
---|---|
Lineare Formel: | CH3COCH3 |
Molekulargewicht: | 58,08 |
CAS-Nr. | |
Beilstein-Nr.: | 635680 |
EC-Nr. | |
MDL-Nr.: |
Produkte
Aceton ist ein polar aprotisches Lösungsmittel, das aufgrund seiner Lösungsfähigkeit für eine Vielzahl von organischen Verbindungen, einschließlich polarer und unpolarer Stoffe, in der analytischen Chemie und der organischen Synthese weit verbreitet ist.
Einer der wichtigsten Vorteile beim Einsatz von Aceton als Lösungsmittel in der organischen Synthese besteht in dessen niedrigem Siedepunkt und hoher Flüchtigkeit, wodurch es sich leicht aus Reaktionsgemischen entfernen lässt. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich für Reaktionen, die hohe Temperaturen erfordern, oder zum Entfernen von überschüssigen Reagenzien oder Lösungsmitteln sowie für Reaktionen, die ein polares Lösungsmittel erfordern, wie zum Beispiel nukleophile Substitution, Aldolkondensation und Grignard-Reaktionen.
Aceton als Lösungsmittel oder mobile Phase in der analytischen Chemie
In der Chromatographie wird Aceton oft als mobile Phase eingesetzt, sowohl in der Gaschromatographie (GC) als auch in der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Seine hohe Löslichkeit und Flüchtigkeit machen es zu einem wirksamen Lösungsmittel zur Trennung und Analyse komplexer Gemische.
Aceton wird auch als Lösungsmittel für die Probenvorbereitung bei vielen analytischen Methoden eingesetzt, darunter Infrarotspektroskopie (IR), Kernspinresonanz (NMR) und Massenspektrometrie (MS). Es eignet sich besonders zum Lösen und Extrahieren kleiner organischer Moleküle aus festen Proben.
Acetonlösung
In der HPLC oder der GC wird Aceton mit einer Mischung aus Methanol und Wasser eingesetzt.
Deuteriertes Aceton (Aceton-d6)
Aceton-d6 (mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 und 99,96 %) wird zusammen mit oder ohne Trimethylsilan als Lösungsmittel in NMR-Spektrometern verwendet.
Markiertes Aceton (Aceton-2-13C, Aceton-1,3-13C2, Aceton-18O)
Markiertes Aceton kann als Lösungsmittel zur Charakterisierung der Struktur und Dynamik von Proteinen und anderen Biomolekülen wie Aminosäuren mithilfe der NMR verwendet werden.
Aceton als Referenzmaterial
Aceton wird als pharmazeutischer Sekundärstandard verwendet, d. h. als Referenzmaterial für die Kalibrierung und Qualitätskontrolle analytischer Instrumente sowie für die Rückstandsanalyse.