Merck
1.00020
Supelco
Aceton
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-662-2
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
184 mmHg ( 20 °C)
Qualität
HPLC grade
isocratic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Kapazität
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
LiChrosolv®-Lösungsmittel weisen ein hohes Maß an UV-Durchlässigkeit, eine geringe Partikelzahl, Acidität und Alkalinität sowie ein geringes Maß an Abdampfrückstand auf. Dadurch eignen sie sich ideal für reproduzierbare Trennungen.
Anwendung
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Für HPLC- und UHPLC-MS-Anwendungen vorgesehen, entweder als Extraktionslösungsmittel oder als mobile Phase.
Der Gebrauch bei LC-MS/MS-Untersuchungen von Folgendem wurde beschrieben:
  • Blutplasma- und Serumproben, die auf verschiedenen Chromatografiesorptionsmitteln fraktioniert wurden
  • Peptide in biologischen Proben von Tieren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • eignungsgeprüft und spezifiziert für UHPLC-MS und UHPLC-UV: für analytische Flexibilität
  • spezifische Qualität bei der positiven und negativen Elektronensprayionisierung (ESI) und chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck-Massenspektrometrie (APCI-MS) für die geringsten Nachweisgrenzwerte und Vertrauen in die Analysen für alle wichtigen MS-Modi (Test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • geringstes Verunreinigungsprofil: für interferenzfreie Basislinien (Test 2)
  • Durch einen 0,2-μm-Filter filtriert (Test 3), um Folgendes bereitzustellen:
—Eine lange Lebensdauer für Filter und mechanische Teile der HPLC-Systeme
—Verringertes Risiko einer Säulenverstopfung
  • In Borosilikatglasflaschen verpackt, um die Kontamination mit Metallionen zu minimieren
  • geringstes Maß an Spurenmetallverunreinigungen, um die Metallionenadduktbildung zu minimieren
—< 5 ppb
  • geringstes Maß an Polyethylenglycol(PEG)-Verunreinigungen im UHPLC-MS-Lösungsmittelangebot (PEG S/N Signal-Rausch-Verhältnis < 50)
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Peptidome profiling dataset of ovarian cancer and non-cancer proximal fluids: Ascites and blood sera
Shender V, et al.
Data in Brief, 22, 557-562 (2019)
Proteomics-based identification of hypoxia-sensitive membrane-bound proteins in rat erythrocytes
Sidorenko S, et al.
Journal of Proteomics, 184, 25-33 (2018)
Peptidomics dataset: Blood plasma and serum samples of healthy donors fractionated on a set of chromatography sorbents
Arapidi G, et al.
Data in Brief, 18, 1204-1211 (2018)
Artikel
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Protokolle
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets