Fortfahren mit
09-432
Anti-Phospho-IRS1-(Tyr608)-Maus/(Tyr612)-Mensch-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
59
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB09432
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr608 )
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
Insulinrezeptorsubstrat (IRS)-Moleküle sind wichtige Vermittler der Insulinsignalisierung und spielen eine wesentliche Rolle für die Erhaltung der grundlegenden Zellfunktionen wie Wachstum, Überleben und Metabolismus. Sie dienen als Docking-Proteine zwischen dem Insulinrezeptor und einem komplexen Netzwerk aus intrazellulären Signalmolekülen, die SH2-Domänen enthalten. Vier Mitglieder dieser Familie (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) wurden identifiziert und unterscheiden sich durch ihre Gewebeverteilung, subzelluläre Lokalisierung, Entwicklungsexpression, Bindung an den Insulinrezeptor und Wechselwirkung mit Proteinen, die eine SH2-Domäne enthalten. Ergebnisse einer gezielten Störung der IRS-Gene bei Mäusen lieferten wichtige Hinweise zu den funktionellen Unterschieden dieser ähnlichen Moleküle, die darauf hindeuten, dass sie in vivo unterschiedliche und spezifische Rollen übernehmen. Die verfügbaren Daten stimmen mit der Annahme überein, dass IRS-1 und IRS-2 in Gewebe, das für die Glukoseproduktion (Leber), Glukoseaufnahme (Skelettmuskel und Fettgewebe) und Insulinproduktion (β-Zellen des Pankreas) nicht funktionell austauschbar sind. Tatsächlich scheint IRS-1 hauptsächlich im Skelettmuskel eine Rolle zu spielen, wogegen IRS-2 die hepatische Insulinwirkung sowie die Entwicklung und das Überleben von β-Zellen im Pankreas zu regulieren scheint. Im Gegensatz dazu scheinen die IRS-3- und IRS-4-Gene eine redundante Rolle im IRS-Signalsystem zu spielen. Defekte der IRS-1-Expression und -Funktion im Muskel stehen mit insulinresistenten Zuständen wie Adipositas und Typ-II-Diabetes in Verbindung.
~ 160 kDa gemessen. 131,59 kDa berechnet. In einigen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren, die an Tyr608 bei der Maus bzw. Tyr612 beim Menschen phosphoryliertes IRS1 umgeben und einschließen
Application
Der Anti-Phospho-IRS1 (Tyr608) Maus/(Tyr612) Mensch-Antikörper weist Werte von Phospho-IRS1 (Tyr608) Maus/(Tyr612) Mensch nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % wird eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte erwartet.
Erkennt Phospho-IRS1 (Tyr608) Maus/(Tyr612) Mensch
Physical form
Affinitätsgereinigt
Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Lagerpuffer mit PBS mit 0,05 % Natriumazid in 50 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an mit Insulin behandeltem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 mg/ml dieses Antikörpers wies Phospho-IRS1 (Tyr608) Maus / (Tyr612) Mensch in 10 µg mit Insulin behandelten HEK293-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09-43306-24807-1517
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-fat diet induces hepatic insulin resistance and impairment of synaptic plasticity.
Liu, Z; Patil, IY; Jiang, T; Sancheti, H; Walsh, JP; Stiles, BL; Yin, F; Cadenas, E
Testing null
An organic matrix-mediated processing methodology to fabricate hydroxyapatite based nanostructured biocomposites.
Kithva PH, Gr?ndahl L, Kumar R, Martin D, Trau M
Nanoscale null
Reduced phosphorylation of brain insulin receptor substrate and Akt proteins in apolipoprotein-E4 targeted replacement mice.
Ong, QR; Chan, ES; Lim, ML; Cole, GM; Wong, BS
Scientific Reports null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
09-43204053252327223