Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
295
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
165 kDa
Insulinrezeptorsubstrat(IRS)-Moleküle sind wichtige Vermittler der Insulinsignalisierung und spielen eine wesentliche Rolle für die Erhaltung der grundlegenden Zellfunktionen wie Wachstum, Überleben und Metabolismus. Sie dienen als Docking-Proteine zwischen dem Insulinrezeptor und einem komplexen Netzwerk aus intrazellulären Signalmolekülen, die SH2-Domänen enthalten. Vier Mitglieder dieser Familie (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) wurden identifiziert und unterscheiden sich durch ihre Gewebeverteilung, subzelluläre Lokalisierung, Entwicklungsexpression, Bindung an den Insulinrezeptor und Wechselwirkung mit Proteinen, die eine SH2-Domäne enthalten. Ergebnisse einer gezielten Störung der IRS-Gene bei Mäusen lieferten wichtige Hinweise zu den funktionellen Unterschieden dieser ähnlichen Moleküle, die darauf hindeuten, dass sie in vivo unterschiedliche und spezifische Rollen übernehmen. Die verfügbaren Daten stimmen mit der Annahme überein, dass IRS-1 und IRS-2 in Gewebe, das für die Glukoseproduktion (Leber), Glukoseaufnahme (Skelettmuskel und Fettgewebe) und Insulinproduktion (β-Zellen des Pankreas) nicht funktionell austauschbar sind. Tatsächlich scheint IRS-1 hauptsächlich im Skelettmuskel eine Rolle zu spielen, wogegen IRS-2 die hepatische Insulinwirkung sowie die Entwicklung und das Überleben von β-Zellen im Pankreas zu regulieren scheint. Im Gegensatz dazu scheinen die IRS-3- und IRS-4-Gene eine redundante Rolle im IRS-Signalsystem zu spielen. Defekte der IRS-1-Expression und -Funktion im Muskel stehen mit insulinresistenten Zuständen wie Adipositas und Typ-II-Diabetes in Verbindung.
Immunogen
Carboxy-terminales 14-Aminosäuren-Peptid ([C]YASINFQKQPEDRQ) aus Rattenleber-IRS1
Application
Der Anti-IRS1-Antikörper ist ein Antikörper gegen IRS1 zur Verwendung in IP und WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Erkennt IRS1, Molekülmasse 160–185 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,2 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,1 mmol/l EDTA, 5 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Western Blot an NIH3T3-Zelllysat beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2