Fortfahren mit
07-1517
Anti-Phospho-IRS-2(Ser388)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Insulin receptor substrate 2, IRS-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
5
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer388)
Gene Information
human ... IRS2(8660)
General description
Insulinrezeptorsubstrat (IRS)-Moleküle sind wichtige Vermittler der Insulinsignalisierung und spielen eine wesentliche Rolle für die Erhaltung der grundlegenden Zellfunktionen wie Wachstum, Überleben und Metabolismus. Sie dienen als Docking-Proteine zwischen dem Insulinrezeptor und einem komplexen Netzwerk aus intrazellulären Signalmolekülen, die SH2-Domänen enthalten. Vier Mitglieder dieser Familie (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) wurden identifiziert und unterscheiden sich durch ihre Gewebeverteilung, subzelluläre Lokalisierung, Entwicklungsexpression, Bindung an den Insulinrezeptor und Wechselwirkung mit Proteinen, die eine SH2-Domäne enthalten. Tatsächlich scheint IRS-1 hauptsächlich im Skelettmuskel eine Rolle zu spielen, wogegen IRS-2 die hepatische Insulinwirkung sowie die Entwicklung und das Überleben von Beta-Zellen im Pankreas zu regulieren scheint. Im Gegensatz dazu scheinen die IRS-3- und IRS-4-Gene eine redundante Rolle im IRS-Signalsystem zu spielen. Defekte der IRS-1-Expression und -Funktion im Muskel stehen mit insulinresistenten Zuständen wie Adipositas und Typ-II-Diabetes in Verbindung.
~160 kDa gemessen. Die berechnete Molekülmasse beträgt 137 kDa, IRS-2 zeigt sich in Western Blot jedoch als Bande bei ~160 kDa (Rother, K., et al. (1998). Journal of Biological Chemistry. 273(28):17491–17497.)
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser388
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser388 phosphoryliertem humanem IRS-2 entspricht.
Application
Der Anti-Phospho-IRS-2(Ser388)-Antikörper weist Werte von Phospho-IRS-2 (Ser388) nach und wurde für die Verwendung in Western Blot und Peptidhemmungsassays publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Peptidhemmungsassay: 10 µg einer repräsentativen Charge wiesen IRS-2 in mit Insulin behandelten HEK293-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt an Ser388 phosphoryliertes IRS-2.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandeltem und mit Insulin behandelten HEK293-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen IRS-2 in 10 µg unbehandelten und mit Insulin behandelten HEK293-Zelllysaten nach.
Kontrolle
Unbehandelte und mit Insulin behandelte HEK293-Zelllysate
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)