Fortfahren mit
07-841
Anti-Phospho-IR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
CD220, Insulin Receptor / CD221, Insulin-like Growth Factor 1 Receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
6
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-83804-29806-429-I
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
7G11, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
chicken
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
155 kDa
Immunogen
Peptid, das der Aminosäureregion entspricht, die den Phospho-Insulinrezeptor (IR) Tyrosin 1158, 1162 und 1163 von Mensch, Maus und Ratte und den Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor-1-Rezeptor (IGF1R) Tyr 1131, 1135 und 1136 umfasst.
Application
Der Anti-Phospho-IR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163)-Antikörper weist die Konzentration von Phospho-IR/IGF1R (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin/Energie-Signalisierung
Immunblot-Analyse: Mit 1:1.000-Verdünnungen dieser Charge wurde Phospho-IR (Tyr1158/Tyr1162/Tyr1163) in RIPA-Lysat von unbehandelten und insulinbehandelten CHO-Zellen, die mit IR transfiziert wurden, nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund einer 100%igen Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit der Ratten angenommen, dies wurde jedoch nicht getestet.
Phospho-Insulinrezeptor (IR) Tyrosin 1158/1162/1163 und Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor-1-Rezeptor (IGF1R) Tyr 1131/1135/1136 von Mensch und Maus. Aufgrund der 100%igen Sequenzhomologie ist eine Reaktivität bei Ratten zu erwarten.
Physical form
100 μl affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 50 % Lagerpuffer (PBS (ohne Mg2+ und Ca2+), pH 7,3 mit 1,0 mg/ml BSA (IgG, proteasefrei) und 0,05 % Natriumazid) und 50 % Glycerin.
Affinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblotting beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aaron Cooper et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(1), 56-66 (2010-11-05)
Ewing sarcoma family tumors (ESFT) are aggressive tumors of putative stem cell origin for which prognostic biomarkers and novel treatments are needed. In several human cancers, high expression of the polycomb protein BMI-1 is associated with poor outcome. We have
Marina C Muñoz et al.
The Journal of endocrinology, 201(2), 185-197 (2009-03-03)
The I kappaB kinase-beta (IKK-beta)/nuclear factor-kappaB signaling pathway has been suggested to link inflammation with obesity and insulin resistance. In addition, angiotensin (Ang) II is able to induce insulin resistance and an inflammatory state through Ang II receptor type 1
R Chugh et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 26(7), 1459-1464 (2015-04-11)
Insulin-like growth factor receptor (IGF-1R) has been studied as an oncologic target in soft tissue sarcoma (STS), but its role in sarcoma biology is unclear. Anti-IGF-1R antibody cixutumumab demonstrated acceptable toxicity but limited activity as a single agent in STS.
Hongyi Zhou et al.
JCI insight, 5 (2019-06-12)
Mutations in BSCL2 gene underlie human type 2 Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy (BSCL2) disease. Global Bscl2-/- mice recapitulate human BSCL2 lipodystrophy and develop insulin resistance and hypertrophic cardiomyopathy. The pathological mechanisms underlying the development of lipodystrophy and cardiomyopathy in BSCL2 are
Marina C Muñoz et al.
Journal of molecular endocrinology, 69(2), 357-376 (2022-05-25)
Growth hormone (GH) exerts major actions in cardiac growth and metabolism. Considering the important role of insulin in the heart and the well-established anti-insulin effects of GH, cardiac insulin resistance may play a role in the cardiopathology observed in acromegalic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-84104053252475429