Merck
06-429-I
Sigma-Aldrich
Anti-IGF-IRα-Untereinheit-Antikörper
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain, IGF-IRα subunit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF1R(3480)
Allgemeine Beschreibung
Der Insulinähnliche-Wachstumsfaktor-1-Rezeptor (EC:2.7.10.1; UniProt P08069; auch als CD221, IGF-I-Rezeptor oder Insulinähnlicher-Wachstumsfaktor-I-Rezeptor bekannt) wird im Menschen vom IGF1R-Gen (auch bekannt als CD221, IGFIR, IGFR, JTK13) (Gen-ID 3480) kodiert. Der Insulinähnliche-Wachstumsfaktor-1(IGF-1)-Rezeptor besitzt eine Tyrosinkinase, die durch die Bindung von IGF-1 und IGF-2 aktiviert wird. Der IGF-1-Rezeptor wird zunächst als Vorläuferprotein mit einer Signalpeptidsequenz (AS 1–30) gebildet. Posttranslationale Spaltungen erzeugen eine extrazelluläre Alpha-Kette (AS 31–736) und eine transmembrane Beta-Kette (AS 741–1367), die durch eine Disulfidbindung miteinander verbunden sind. Zwei Sätze von Alpha-Beta-Dimeren bilden dann den funktionalen tetrameren Rezeptorkomplex über eine Disulfidbindung zwischen ihren Alphaketten. Nach der Bindung des Liganden induzieren die Alpha-Ketten die Tyrosin-Autophosphorylierung der Beta-Ketten, wodurch wiederum zelltypspezifische nachgeschaltete Signalkaskaden ausgelöst werden.
Immunogen
Epitop: Dritte Fibronektin-Typ-III(FnIII-3)-Domäne
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid [C-KYADGTIDIEEVTENPKT], das den Aminosäureresten 672–689 der humanen IGF-IR-Alpha-Kette entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 5,0 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitierte die humane IGF-IR-α-Untereinheit in 0,5 mg Lysat von C4-Zellen, die den menschlichen IGF-IR-exprimieren.
Immunzytochemische Analyse: 2,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies die IGF-IR-α-Untereinheit in C4-Zellen nach, die den menschlichen IGF-IR-exprimieren.
Dieser Anti-IGF-IRα-Untereinheit-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots, Immunpräzipitation und Immunzytochemie für den Nachweis der IGF-IRα-Untereinheit validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Zellllysat von LISN C4 Maus-Fibroblasten, die menschlichen IGF-IR exprimieren.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wies die IGF-IRα-Untereinheit in 10 µg Zellllysat von LISN C4 Maus-Fibroblasten nach, die menschlichen IGF-IR exprimieren.
Zielbeschreibung
~110/180 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler IgY-Hühner-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable