Fortfahren mit
07-626
Anti-Phospho-AMPKα(Thr172)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
5′-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-1 chain, AMP -activate kinase alpha 1 subunit, AMP-activated protein kinase, catalytic, alpha-1, AMPK alpha 1, AMPK alpha-1 chain, protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
17
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1213
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine, rat, chicken, mouse, horse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr172)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
General description
62 kDa
Die AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) ist eine metabolische Kinase und Stress-Sensor-Kinase, welche die Homöostase reguliert und ein Hauptziel bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas darstellt. AMPK existiert als heterotrimerer Komplex, der aus katalytischen alpha-Untereinheiten (62 kDa) und nichtkatalytischen beta- und gamma-Untereinheiten besteht. Die alpha-Untereinheit weist mindestens zwei Isoformen (alpha 1 und alpha 2) auf, die sich in ihrer subzellulären Lokalisierung und ihrer AMP-Abhängigkeit unterscheiden. AMPK wird durch vorgelagerte Kinasen, AMPK-Kinase (AMPKK) und LKB1, phosphoryliert, was zu ihrer Aktivierung führt. Aktive AMPK reguliert den Metabolismus, indem sie geschwindigkeitsbestimmende Enzyme in metabolischen Wegen phosphoryliert und die Genexpression steuert. Die Phosphorylierung von Threonin 172 in der Aktivierungsschleife der alpha-Untereinheit ist ein entscheidender Faktor für die AMPK-Aktivität.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren entspricht, die phosphoryliertes Thr172 von humaner AMP-aktivierter Proteinkinase-alpha 2 (AMPKα2) umgeben. Die immunogene Stelle ist in AMPKα1, Isoform 1 (Thr174), AMPKα1, Isoform 2 (Thr189) und AMPKα2 (Thr172) konserviert. Zugangsnummer: NM_006251. Die Immunisierungssequenz ist bei der Ratte identisch.
Application
Der Anti-Phospho-AMPKα(Thr172)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-AMPKα (Thr172) für die Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Insulin/Energie-Signalisierung
Western-Blot(SNAP ID)-Analyse:
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt AMPKα.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4; 150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot von HEK293-Zelllysat nach Serumentzug und nach Lambda-Dephosphorylierung.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde AMPKα in HEK293-Zelllysat nach Serumentzug und nach Lambda-Dephosphorylierung nachgewiesen.
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-35007-36315-115
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP), mouse (07-350SP), human (07-350SP, 07-363SP, 07-681SP)
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase and phosphatase), western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c