Fortfahren mit
07-363
Anti-AMPK-α2-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
AMP-Activated Protein Kinase, AMPK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
39
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAA2(5563)
General description
~ 63 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 353–367 (C-DDSAMHIPPGLKPHP) der katalytischen Untereinheit von humaner AMP-aktivierter Proteinkinase alpha2 (AMPKalpha2) entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie AMPK α2 mit diesem Anti-AMPK α2-Antikörper nach, der zur Verwendung in WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Erkennt AMP-aktivierte Proteinkinase alpha2 (AMPK α2).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenleberpräparat
Regelmäßig mittels Immunblot an einem Rattenleberpräparat beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)