Fortfahren mit
07-618
Anti-SF-1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-AD4BP, Anti-FTZ1, Anti-FTZF1, Anti-POF7, Anti-SF-1, Anti-SF1, Anti-SPGF8, Anti-SRXX4, Anti-SRXY3, Anti-hSF-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
48
€ 438,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
53 kDa
Steroidogenic factor 1 (SF-1) reguliert mehrere Gene, die an der adrenalen und gonadalen Entwicklung und der Biosynthese verschiedener Hormone beteiligt sind, einschließlich adrenale und gonadale Steroide, Anti-Mullerian-Hormon (AMH) und Gonadotropine. SF-1 gehört zur Unterfamilie Fushi-Tarazu-Faktor 1 (FTZ-F1) von Orphan-Zellkernrezeptoren. In adulten Eierstöcken lokalisiert SF-1 an Theka-/interstitielle Zellen.
Immunogen
DNA-Bindungsdomäne von SF-1 der Maus wird in E. coli als GST-Fusionsprotein erzeugt und teilweise mittels GST-Agarose-Säulenchromatografie aufgereinigt.
Application
Der Anti-SF-1-Antikörper ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von SF-1 und wurde in WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Erkennt SF-1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Y1-Zelllysat
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Y1-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0006654M1AB5535WH0003204M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
chicken, human, rat, mouse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
4C1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2F2, monoclonal
UniProt accession no.
Q13285
UniProt accession no.
Q07889
UniProt accession no.
P48436
UniProt accession no.
P31268
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Steroidogenic factor-1 is an essential transcriptional activator for gonad-specific expression of promoter I of the rat prolactin receptor gene
Hu, Z, et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 14263-14271 (1997)
Steroidogenic factor-1: a key regulator of gonadotroph gene expression
Fowkes, R C and Burrin, J M
The Journal of Endocrinology, 177, 345-350 (2003)
Hormonal regulation of microRNA expression in steroid producing cells of the ovary, testis and adrenal gland.
Hu, Z; Shen, WJ; Cortez, Y; Tang, X; Liu, LF; Kraemer, FB; Azhar, S
Testing null