Normal Rabbit IgG, NI01 is validated for use as a negative control in parallel with specific primary antibodies in immunohistochemistry.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Sox9-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken, human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX9(6662), SRA1(10011)
General description
Immunogen
Application
Epigenetik & Zellkernfunktion
Transkriptionsfaktoren
Analyse durch Western Blotting (WB): Bei einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde Sox9 in menschlichen PC3-Prostatakarzinomzellen und HepG2-Hepatozyten nachgewiesen.
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): In einer repräsentativen Charge wurde eine Sox9-Belegung an den Ziel-Chromatinsiten mittels ChIP unter Verwendung von Chromatinpräparationen aus post-natalen P1-Mausrippen-Chondrozyten detektiert (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP): In einer repräsentativen Charge wurde eine Sox9-Belegung am Bmi-Promoter in Z/sox9tg aber nicht in wildtypischen Mausembryonalen Fibroblasten-MEFs der Kontrolle gefunden (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analyse mittels ChIP-Sequenzierung (ChIP-seq): In einer repräsentativen Charge wurden Sox9-Ziel-Chromatinsiten mittels einer genomweiten ChIP-seq-Analyse unter Verwendung von Chromatinpräparationen aus post-natalen P1-Mausrippen-Chondrozyten detektiert (Ohba, S., et al. (2015). Cell Rep. 12(2):229-243).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: In einer repräsentativen Charge wurde eine Ansammlung Sox9-positiver ovaler Zellen mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in Paraffin eingebetteten Leberschnitten aus transgenen Mäusen detektiert, die zur Induzierung eines bedingten Leber-HNF4a-Knockouts mit Diethylnitrosamin behandelt wurden (Saha, S.K., et al. (2014). Nature. 513(7516):110-114).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: In einer repräsentativen Charge wurde Sox9-Immunreaktivität bei in Paraffin eingebetteten Mausembryo-Gewebeschnitten mittels Immunhistochemischer Fluoreszenz detektiert (Carrasco, M., et al. (2012). J. Clin. Invest. 122(10):3504-3515; Sylva, M., et al. (2011). PLoS One. 6(8):e22616).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: In einer repräsentativen Charge wurden Müller Glialzellen in gefrorenen Maus- und Huhnretina-Gewebeschnitten mittels Immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung detektiert (Muranishi, Y., and Furukawa, T. (2012). J. Biomed. Biotechnol. 2012:973140; Fischer, A.J., et al. (2011). Neuroscience. 178:250-260).
Analyse mittels Immunzytochemie: In einer repräsentativen Charge wurden Sox9-Stammzellenmarker mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in Paraformaldehyd fixierten menschlichen E-Cad/Lgr6+ Lungenstammzellen, die klonal gewonnen und in Kulturmedium passiert wurden, detektiert (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analyse mittels Immunhistochemie: In einer repräsentativen Charge wurden die Sertoli-Zellen der Samenkanälchen mittels immunhistochemischer Färbung der in Paraffin eingebetteten Maushodengewebeschnitte detektiert (O′Shaughnessy, P.J., et al. (2012). PLoS One. 7(4):e35136).
Analyse mittels Immunhistochemie: In einer repräsentativen Charge wurde Sox9-Immunreaktivität in vrschiedenen in Paraffin eingebetteten menschlichen Tumorgewebeschnitten detektiert (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Analyse mittels Western-Blotting: In einer repräsentativen Charge wurden Sox9-Stammzellenmarker in menschlichen E-Cad/Lgr6+ Lungenstammzellen, die klonal gewonnen und in Kulturmedium passiert wurden, detektiert (Oeztuerk-Winder, F., et al. (2012). EMBO J. 31(16):3431-3441).
Analyse mittels Western-Blotting: In einer repräsentativen Charge wurde eine hochregulierte Sox9-Exprimierungskonzentration in den menschlichen kolorektalen Karzinomzelllinien HCT116, DLD1 und SW620 detektiert (Matheu, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(5):1301-1315).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte Sox9 in HepG2-Zelllysat.
Embryonales Gewebe, erwachsene Chondrozyten.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... SOX9(6662), SRA1(10011) | Gene Information human ... SOX9(6662) | Gene Information human ... SOX9(6662) | Gene Information human ... SOX2(6657) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Sox9-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Protokolle
Wie werden Organoide gefärbt? Ein vollständiges Schritt-für-Schritt-Protokoll für die immunfluoreszente (IF) und immunzytochemische (ICC) Färbung von Organoidkulturen mit Antikörpern
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Artikel
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Verwandter Inhalt
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5535-25UG | 04054839337598 |
-
Hi, I bought this anti-Sox9 antibody. Which antibody is the best as the IgG control for IHC?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this antibody (AB5535-25UG) come as a liquid form or in powder? does an initial dilution need to be done before use or can I use for IF directly form the 25ug?
1 answer-
AB5535-25ug Anti-Sox9 Antibody is supplied as a purified rabbit polyclonal in a buffer containing 0.1 M Tris-Glycine, 0.15 M NaCl, and 0.05% sodium azide at pH 7.4. This antibody is not ready to use and requires dilution before use. Recommended dilutions are 1:2000 for Western Blotting and 1:1000 for immunohistochemistry. For immunofluorescence applications, the following reference might be of interest: medRxiv (2023): 2023-05. Optimization of dilutions and assay protocols is necessary.
Helpful?
-
-
Hi, can you tell me how to reconstitute this antibody? It seems to be lyophilized form.
1 answer-
This product is a solution prepared at 1 mg/mL in 0.02 M PBS (pH 7.6), 0.25M NaCl, and 0.1% sodium azide. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Anti-Sox9-Antibody,MM_NF-AB5535#anchor_COAHelpful?
-
-
HI, I have a few samples for immunohistochemistry using anti-SOX9 antibody. I'm wondering if I can aliquot and store it at -20°C to maintain its stability for longer than 6 months, since the recommended storage is at 2-8°C in undiluted aliquots?!
1 answer-
Stability at -20°C in aliquots has not been tested. The recommendation is 6 months at 2-8°C in undiluted aliquots.