Merck
WH0006654M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SOS1 antibody produced in mouse
clone 4C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GF1, Anti-GGF1, Anti-GINGF, Anti-HGF, Anti-son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOS1(6654)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that is a guanine nucleotide exchange factor for RAS proteins, membrane proteins that bind guanine nucleotides and participate in signal transduction pathways. GTP binding activates and GTP hydrolysis inactivates RAS proteins. The product of this gene may regulate RAS proteins by facilitating the exchange of GTP for GDP. Mutations in this gene are associated with gingival fibromatosis 1 and Noonan syndrome type 4. (provided by RefSeq)
Immunogen
SOS1 (NP_005624, 313 a.a. ~ 420 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SQLSKPGAALYLQSIGEGFKEAVQYVLPRLLLAPVYHCLHYFELLKQLEEKSEDQEDKECLKQAITALLNVQSGMEKICSKSLAKRRLSESACRFYSQQMKGKQLAIK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Caroline Seiler et al.
Communications biology, 5(1), 1029-1029 (2022-09-29)
Activation of RAS is crucial in driving cellular outcomes including proliferation, differentiation, migration and apoptosis via the MAPK pathway. This is initiated on recruitment of Grb2, as part of a Grb2-Sos complex, to an up-regulated receptor tyrosine kinase (RTK), enabling
Ekaterina Zvezdova et al.
Science signaling, 9(428), ra51-ra51 (2016-05-18)
The T cell signaling protein Themis1 is essential for the positive and negative selection of thymocytes in the thymus. Although the developmental defect that results from the loss of Themis1 suggests that it enhances T cell receptor (TCR) signaling, Themis1