Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, bovine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
Gene Information
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
General description
Immunogen
Application
MAP-Kinasen
Signalisierung
HeLa-Zelllysat, HeLa-Zelllysat mit nichtphosphoryliertem Protein und HeLa-Zelllysat mit phosphoryliertem Peptid wurden mit Katalognr. 07-507, Anti-Phospho-BMK 1/ERK5 (Thr218, Tyr220) (1 µg/ml, 1:1.000-Verdünnung) geprüft. Proteine wurden mit einem Anti-Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper des Esels, der an HRP konjugiert ist, in einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt BMK1/ERK5 (~115 kDa) auf HeLa-Zelllysat und HeLa-Zelllysat mit nichtphosphoryliertem Peptid. Auf dem HeLa-Zelllysat mit phosphoryliertem Peptid erscheint keine Bande, was auf eine erfolgreiche Hemmung des Antikörpers hindeutet.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot- / Peptidhemmungsanalyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-BMK1/ERK5 (Thr218/Tyr220) in HeLa-Zelllysat nach.
Mit Sorbit behandelte HeLa-Zellen
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone AW39R, monoclonal | clone polyclonal | clone AW39R, monoclonal |
| species reactivity rat, mouse, bovine, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, chicken, human, mouse | species reactivity mouse, rat |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| technique(s) inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) multiplexing: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-507 | 04053252516078 |