Wichtige Dokumente
05-797R
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Erk1/2(Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-Antikörper, rekombinant, Klon AW39R, Kaninchen, monoklonal
clone AW39R, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Erk1, Erk2, p44-MAPK, p42-MAPK, MAPK2, PRKM2, p41mapk, PRKM1, p44, ERK2, P42MAPK, ERK, p42, MAPK1, ERT1, ERT2, Mitogen-activated protein kinase, MAP Kinase 2, MAP Kianse 1, MAPK
Größe auswählen
100 μL
€ 515,00
€ 515,00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 515,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 515,00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AW39R, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Angaben zum Gen
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Allgemeine Beschreibung
Erk (Extracellular-signal Regulated Kinases) ist eine Familie aus zwei hochgradig homologen Proteinen, die als Erk1 (p44, MAPK3) und Erk2 (p42, MAPK1) bezeichnet werden und beide im selben Signalweg agieren. Die zwei Proteine werden oft kollektiv als Erk1/2 oder p44/p42-MAP-Kinase bezeichnet. Der Erk-Signalweg wird als der klassische, kanonische MAPK-Signalweg (mitogen-activated protein) erachtet. Er ist ein evolutionär konservierter Signalweg, der das Wachstum und Überleben durch die Förderung der Zellproliferation und die Prävention von Apoptose steuert und ein wesentlicher Regulator dafür ist. Erk ist an der Steuerung vieler grundlegender Zellabläufe beteiligt, einschließlich Proliferation, Überleben, Differenzierung, Apoptose, Motilität und Metabolismus. Erk wird durch die Wachstumsfaktorstimulation von Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTK), GPCR und/oder Integrinstimulation aktiviert. Dies aktiviert den Ras-Raf-MEK-Erk-Signalweg, was zur Phosphorylierung/Aktivierung von Erk1/2 (p44/p42) am TxY-Motiv (Thr202/Tyr204 und Thr185/Tyr187 für Erk1 bzw. Erk2) führt.
Spezifität
Erkennt Erk 1& 2 nur, wenn es am TxY-Aktivierungsmotiv zweifach Phosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: pTEpY in der Aktivierungsschlaufe.
Phosphoryliertes Peptid, das den Aminosäuren um das pTEpY-Motiv in der Aktivierungsschlaufe von humanem Phospho-Erk1/2 entspricht, bei dem die Thr- und Tyr-Reste phosphoryliert sind.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Erk1/2(Thr202/Tyr204)-Antikörper (Thr185/Tyr187), rekombinant, Klon AW39R, weist die Konzentration von Phospho-Erk1/2 (Thr202/Tyr204) nach und wurde zur Verwendung in Mplex und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
MAP-Kinasen
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Lysat aus mit PDGF behandelten NIH/3T3-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
Erk1 (p44) (~44 kDa) und Erk2 (p42) (~42 kDa).
Verlinkung
Ersetzt: 05-797
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit PDGF behandelte NIH/3T3-Zelllysate
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen-Tsan Chang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 22(5) (2017-05-23)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a leading cancer worldwide. Advanced HCCs are usually resistant to anticancer drugs, causing unsatisfactory chemotherapy outcomes. In this study, we showed that a 4-phenoxyphenol derivative, 4-[4-(4-hydroxyphenoxy)phenoxy]phenol (4-HPPP), exerts an inhibitory activity against two HCC cell lines
Dhia Azzouz et al.
Cell death discovery, 4, 51-51 (2018-05-08)
NETosis is a unique form of neutrophil death that differs from apoptosis and necrosis. However, whether NETosis and apoptosis can occur simultaneously in the same neutrophil is unknown. In this paper, we show that increasing doses of ultraviolet (UV) irradiation
Crescent R Isham et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(6), E936-E943 (2014-03-19)
Vascular endothelial growth factor-targeted kinase inhibitors have emerged as highly promising therapies for radioiodine-refractory metastatic differentiated thyroid cancer. Unfortunately, drug resistance uniformly develops, limiting their therapeutic efficacies and thereby constituting a major clinical problem. To study acquired drug resistance and
Jiamin Cheng et al.
Oncotarget, 7(15), 20597-20611 (2016-03-12)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer death. This high mortality has been commonly attributed to the presence of residual cancer stem cells (CSCs). Meanwhile, MEK1 signaling is regarded as a key molecular in HCC maintenance and
Pao Hsien Huang et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-08-11)
As is known, many antioxidants from plant extracts have been used as additives in skincare products to prevent skin damage following overexposure to environmental pollutants. 7,3',4'-trihydroxyisoflavone (734THIF), an isoflavone compound, possesses various biological activities, including antioxidant, antityrosinase, photodamage protection, and