Fortfahren mit
FCMAB100P
Milli-Mark-Anti-Phospho-Erk1/2-Antikörper (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-PE
clone AW39R, Milli-Mark®, from rabbit
Synonym(e):
Erk1
Erk2
p44-MAPK
p42-MAPK
MAPK2
PRKM2
p41mapk
PRKM1
p44
ERK2
P42MAPK
ERK
p42
MAPK1
ERT1
ERT2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
AW39R, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
1
€ 392,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AW39R, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Gene Information
human ... MAPK3(5595)
General description
42 kDa und 44 kDa gemessen
Erk (Extracellular-signal Regulated Kinases) ist eine Familie aus zwei hochgradig homologen Proteinen, die als Erk1 (p44, MAPK3) und Erk2 (p42, MAPK1) bezeichnet werden und beide im selben Signalweg agieren. Die zwei Proteine werden oft kollektiv als Erk1/2 oder p44/p42-MAP-Kinase bezeichnet. Der Erk-Signalweg wird als der klassische, kanonische MAPK (mitogen-activated protein kinase)-Signalweg erachtet. Er ist ein evolutionär konservierter Signalweg, der das Wachstum und Überleben durch die Förderung der Zellproliferation und die Prävention von Apoptose steuert und ein wesentlicher Regulator dafür ist. Erk ist an der Steuerung vieler grundlegender Zellabläufe beteiligt, einschließlich Proliferation, Überleben, Differenzierung, Apoptose, Motilität und Metabolismus. Erk wird durch die Wachstumsfaktorstimulation von Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKs), GPCR und/oder die Integrinstimulation aktiviert. Dies aktiviert den Ras-Raf-MEK-Erk-Signalweg, was zur Phosphorylierung/Aktivierung von Erk1/2 (p44/p42) am TxY-Motiv (Thr202/Tyr204 und Thr185/Tyr187 für Erk1 bzw. Erk2) führt.
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Thr185/Phosphoryliertes Tyr187
Phosphoryliertes rekombinantes Peptid, das den Aminosäuren um das pTEpY-Motiv in der Aktivierungsschleife von humanem Phospho-Erk-1/-2 entspricht, bei denen die Thr- und Tyr-Reste phosphoryliert sind
Application
Dieser Milli-Mark-Phospho-ERK1/2-Antikörper wurde für die Verwendung in Flow und WB zum Nachweis des Milli-Mark-Phospho-ERK-1-/-2-Proteins validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
MAP-Kinasen
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt Erk 1 und Erk 2 nur, wenn sie am TxY-Aktivierungsmotiv zweifach phosphoryliert sind.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Kaninchen-Überstand, konjugiert zu Phycoerythrin in PBS-haltigem Puffer mit 0,05 % Natriumazid
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar. Vor Licht schützen.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit Jurkat-Zellen.
Kontrolle
Jurkat-Zellen
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5600098FCMAB110PFCMAB186F
description
clone AW39R, Milli-Mark®, from rabbit
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM294, purified immunoglobulin
description
clone 10H11.E12, from mouse, PE
description
clone B-Ly1, Milli-Mark®, from mouse
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
clone
AW39R, monoclonal
clone
RM294, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
10H11.E12, monoclonal
clone
B-Ly1, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... MAPK3(5595)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... ATM(472)
Gene Information
human ... MS4A1(931)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)