Fortfahren mit
07-436
Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 596,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, inhibition assay
Citations:
172
€ 596,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys4
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz ART[meK]… enthält, wobei meK dem Monomethyl-Lysin an Rest 4 von humanem Histon H3 entspricht.
Application
Der Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen zum Nachweis von Monomethyl-Histon H3 (Lys4), auch bekannt als H3K4me1, Histon H3 (Monomethyl K4), und wurde in ICC, IF, PIA, WB, ChIP-seq und DB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemie:
Von einem unabhängigen Labor berichtet.
Peptidhemmung:
Die Spezifizität wurde durch die Fähigkeit von 1 μmol/l des immunisierenden Peptids, den Nachweis von Histon H3 in einem Immunblot von HeLa-Säureextrakten vollständig zu beseitigen, bestätigt. (Siehe Abbildung, Bahn 3). Es wurde keine Konkurrenz mit Peptiden, die Dimethyl-Lysin 4, Trimethyl-Lysin 4, Monomethyl-Lysin 4 oder Monomethyl-Lysin 9 oder 27 enthalten, festgestellt.
Biochem/physiol Actions
Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität wird erwartet.
Erkennt Monomethyl-Histon H3 (Lys4), Molekülmasse 17 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zellextrakt
Regelmäßig mittels Western Blot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen methyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-03007-45007-212
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
chicken, mouse, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c