Fortfahren mit
07-441
Anti-Dimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
444
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes, zweifach verzweigtes, synthetisches Peptid, das die Sequenz ..Rme2KSTG.. enthält, wobei me2K dem Dimethyl-Lysin an Rest 9 von humanem Histon H3 entspricht.
Application
Dot-Blot-Analyse:
Spezifizität durch ein unabhängiges Labor bestätigt.
Peptidhemmung:
Die Spezifizität wurde durch die Fähigkeit von 1 μmol/l des immunisierenden Peptids, den Nachweis von Histon H3 in einem Western Blot von HeLa-Säureextrakten vollständig zu beseitigen, bestätigt (Abbildung A, Bahn 4).
Immunzytochemie:
Von einem unabhängigen Labor berichtet.
Verwenden Sie den Anti-Dimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in DB, ICC, PIA und WB validiert wurde, um Dimethyl-Histon-H3(Lys9) nachzuweisen, auch bekannt als H3K9me2, Histon H3 (Dimethyl K9).
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Maus, Huhn, Ratte und Schizosaccharomyces pombe, jedoch nicht mit Backhefe, wird erwartet. Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
HELA-Ganzzelllysat, U2OS-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakten und rekombinantem Histon H3 (Katalognr. 14-411) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Histon H3 in 10 μg HeLa-Säureextrakt nach, aber nicht in rekombinantem Histon H3.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-21207-03007-523
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).