Fortfahren mit
07-442
Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat, chicken
Application:
ChIP, DB, ICC, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
601
€ 595,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys9
KLH-konjugiertes, zweifach verzweigtes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …AR[me3K]ST… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysin an Rest 9 von humanem Histon H3 entspricht.
Application
Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys9), Art.-Nr. 07-442 ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Histon H3 (Met3-Lys9) erkennt und für die Verwendung im Western Blotting, Dot Blot, Peptid-Inhibitionsassay und in der Immunzytochemie getestet ist.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Getestete Anwendungen
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Histon H3 (Met3-Lys9) in Mausembryofibroblasten (MEF) nachgewiesen.
Peptid-Inhibitionstest: Die Detektion der Zielbande im Säureextrakt der HeLa-Zellen wurde durch Vorblockierung einer repräsentativen Charge mit dem immunogenen Histon-H3(Met3-Lys9)-Peptid, nicht jedoch mit dem entsprechenden, unveränderten Histon-H3-Peptid verhindert.
Dot-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde das Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Peptid erkannt, nicht jedoch das Di-Methyl-Histon-H3(Lys9)-Peptid, das Mono-Methyl-Histon-H3(Lys9)-Peptid oder das unmodifizierte Histon-H3(1-19)-Peptid.
Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Huhn, Maus und Ratte wird erwartet.
Trimethyl-Histon H3 (Lys9). Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität ist zu erwarten.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Lagerung bei -10 °C bis -25 °C. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Säureextraktproteine von HeLa-Zellen.
Mittels Western Blotting eines HeLa-Zellsäureextrakts untersucht.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Histon H3-Lys9me3 in HeLa-Zellsäureextrakt nachgewiesen, nicht jedoch unmodifiziertes rekombinantes Histon H3.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-45007-21207-441
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
chicken, mouse, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, multiplexing: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide)
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Histone Modifications Poster
Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control Gastrointestinal Motility in Rats.
Soret R, Chevalier J, De Coppet P, Poupeau G, Derkinderen P, Segain JP, Neunlist M
Gastroenterology null
Msc1 links dynamic Swi6/HP1 binding to cell fate determination.
Lawrence, RJ; Volpe, TA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Genome-wide analysis of heterochromatin associates clonally variant gene regulation with perinuclear repressive centers in malaria parasites.
Lopez-Rubio, JJ; Mancio-Silva, L; Scherf, A
Cell host & microbe null