Fortfahren mit
07-030
Anti-Dimethylhiston-H3-(Lys4)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 622,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human
Application:
ChIP, DB, ICC, IF, WB, inhibition assay
Citations:
988
€ 622,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Etwa 17 kDa
Immunogen
Epitop: dimethyliertes Histon H3 (Lys4)
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (ARTMe2KQTAR-GC), das den Aminosäuren 1–8 von menschlichem Histon H3 entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
5 μl einer vorherigen Charge immunpräzipitierten methyliertes Histon H3 aus 1 x 106 3T3/A31-Zellen.
Immunzytochemie:
Eine 1:500-Verdünnung einer vorherigen Charge zeigte eine positive Immunfärbung für methyliertes Histon H3 in mit 4 % Paraformaldehyd fixierten und mit 0,1 % Triton X-100 permeabilisierten L6-Zellen.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie den Anti-Dimethylhiston-H3-(Lys4)-Antikörper (polyklonaler Antikörper aus Kaninchen), der publiziert und für ChIP, DB, ICC, IF, WB, PIA, ChIP-Seq. validiert ist, zum Nachweis von Dimethylhiston H3 (Lys4), das auch H3K4me2 und Histon H3 (Dimethyl K4) genannt wird.
Biochem/physiol Actions
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Erkennt dimethyliertes Histon H3 (Lys4), Molekülmasse ~17 kDa Die Spezifizität wurde mittels ELISA mit methylierten Peptiden aufgezeigt.
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Antiserum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies IgG beschädigen und sich auf die Produktleistung auswirken könnte.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zellen-Extrakt
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000–1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies methyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen nach.
Eine 1:2000–1:5000-Verdünnung einer vorherigen Charge wies methyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen aus HeLa- und Tetrahymena-Zellen nach.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-43607-21207-441
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
A comprehensive structure-function analysis of Arabidopsis SNI1 defines essential regions and transcriptional repressor activity.
Mosher, RA; Durrant, WE; Wang, D; Song, J; Dong, X
Plant Cell null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-03004053252269202