Fortfahren mit
07-424
Anti-Phospho-Histon-H3(Thr3)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3T3P, Histone H3 (phospho T3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 545,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, WB, inhibition assay
Citations:
57
€ 545,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr3)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3.1t (UniProt: Q16695; auch bekannt als H3/t, H3t, H3/g) wird beim Menschen durch das HIST3H3-Gen (auch bekannt als H3FT) (Gen-ID: 8290) kodiert. Histone sind hochgradig konservierte basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur von Chromatin in Eukaryoten verantwortlich sind. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und Chromosomenstabilität. Zwei Moleküle jedes der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) bilden ein Oktamer, das mit sich wiederholenden Einheiten von DNA, sogenannten Nukleosomen, umwickelt ist, was die DNA-Zugänglichkeit zu den zellulären Vorgängen einschränkt, die DNA als Template benötigen. Histon H3 besteht aus einem globulären Hauptbereich und einem langen N-terminalen Schwanz, der aus dem globulären Nukleosomkern herausragt und verschiedenen epigenetischen Veränderungen unterliegen kann, die zelluläre Prozesse beeinflussen. Die N-terminalen Schwänze von Histonen unterliegen posttranslationalen Modifikationen, einschließlich Phosphorylierung, Acetylierung und Methylierung, die nachgeschaltete regulatorische Faktoren rekrutieren, die Chromatinstruktur beeinflussen und die Transkription entscheidend beeinflussen. Histon H3 kann durch Histon-Acetyltransferasen an mehreren Lysinresten im Histonschwanz acetyliert werden. Die Acetylierung wird im Allgemeinen mit der Transkriptionsaktivität in Verbindung gebracht, und die Methylierung von Lysin- und Argininresten kann je nach modifiziertem Rest entweder aktivierend oder hemmend wirken. Die Trimethylierung von Histon H3 ist eine der am meisten erforschten epigenetischen Markierungen. Berichten zufolge treten H3K4me3-Modifikationen durchweg an Transkriptions-Startstellen auf, und die H3K4me3-Domäne wird mit einer höheren Transkriptionsaktivität und Zellidentität in der Präimplantations-Entwicklung und im Prozess der Ableitung embryonaler Stammzellen aus der inneren Zellmasse und von Trophoblasten-Stammzellen aus dem Trophoektoderm assoziiert. Histon H3 wird während der Prophase durch die Histon-H3-assoziierte Proteinkinase (HASPIN) an Threonin 4 (H3T3ph) phosphoryliert und während der Anaphase dephosphoryliert. Die Phosphorylierung an Serin 11 (H3S10ph) durch die Aurora-Kinase B ist entscheidend für die Chromosomenkondensation und den Fortgang des Zellzyklus während der Mitose und Meiose. (Literatur: Sharifi-Zarchi, A., et al. (2017). BMS Genomics. 18; Article 964; Liu, X., et al. (2016). Nature. 537(7621); 558-562).
~17 kDa gemessen; 15,51 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Ein KLH-konjugiertes lineares Peptid, das den 13 Aminosäuren entspricht, die Phosphothreonin 3 des menschlichen Histons H3 umgeben.
Application
Qualitätskontrolltests
Bewertung mit Western-Blot-Analyse im Säureextrakt von mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen.Western-Blot-Analyse: Eine Verdünnung von 1:5.000 dieses Antikörpers konnte Phospho-Histon-H3 (Thr3) im Säureextrakt von mit Colcemid behandelten (50 ng/ml, über Nacht) HeLa-Zellen nachweisen, nicht aber das rekombinante Histon-H3-Protein.
Getestete AnwendungenPeptidinhibitionstest: Der Nachweis der Zielbande im Säureextrakt von mit Colcemid (50 ng/ml; über Nacht) behandelten HeLa-Zellen wurde durch Vorblockierung einer repräsentativen Charge mit dem immunogenen Phosphopeptid verhindert, nicht jedoch mit nicht phosphorylierten Histon-H3-Peptid. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Phospho-Histon-H3 (Thr3) in NIH3T3-Zellen nach. Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen weist das an Threonin 3 phosphorylierte Histon H3 nach.
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Immundepletiertes Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
immundepletiert
Preparation Note
Lagerung bei -10 °C bis -25 °C. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Säureextrakt von mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-14504-74607-690
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JY325, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-42404053252745171