Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
07-690
Sigma-Aldrich
Anti-Histon H3-Antikörper, CT, pan
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3, Histone H3, H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Größe auswählen
100 μL
€ 600,00
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 600,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Erkennt die C-terminale Region von Histon H3, Molekülmasse 17 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von humanem Histon H3 entspricht.
Anwendung
Chromatin-Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper Chromatin aus Hefe immunpräzipitiert.
Verwenden Sie den Anti-Histon H3-Antikörper, CT, pan (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ChIP und WB validiert wurde, um Histon H3, auch bekannt als H3, H3-Histonfamilienmitglied T, Histon 3 H3, Histon-Cluster 3 H3, nachzuweisen.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen von unbehandelten, mit Natriumbutyrat behandelten oder mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:25.000–1:50.000-Verdünnung dieser Charge wies Histon H3 auf modifikationsunabhängige Weise in säureextrahierten Proteinen von unbehandelten, mit Natriumbutyrat oder mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Etwa 17 kDa
Physikalische Form
Kaninchen-Antiserum, 1:2-Verdünnung in Lagerpuffer (0,02 mol/l Phosphat, 0,25 mol/l NaCl, 0,1 % Natriumazid) vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reduced hepatic stellate cell expression of Kruppel-like factor 6 tumor suppressor isoforms amplifies fibrosis during acute and chronic rodent liver injury.
Ghiassi-Nejad, Z; Hernandez-Gea, V; Woodrell, C; Lang, UE; Dumic, K; Kwong, A; Friedman, SL
Hepatology null
Lauren J Buro et al.
Epigenetics & chromatin, 3(1), 16-16 (2010-09-10)
Signal transducer and activator of transcription (STAT) activation of gene expression is both rapid and transient, and when properly executed it affects growth, differentiation, homeostasis and the immune response, but when dysregulated it contributes to human disease. Transcriptional activation is
A novel domain in Set2 mediates RNA polymerase II interaction and couples histone H3 K36 methylation with transcript elongation.
Kizer, Kelby O, et al.
Molecular and cellular biology, 25, 3305-3316 (2005)
Phosphorylation of RNA polymerase II CTD regulates H3 methylation in yeast.
Xiao, Tiaojiang, et al.
Genes & Development, 17, 654-663 (2003)
Histone modifications on the adrenergic induction of type II deiodinase in rat pinealocytes.
Chik, CL; Price, DM; Ho, AK
Molecular and cellular endocrinology null
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good antibody
    clean band and strong signal even at 10k dilution.