Fortfahren mit
07-145
Anti-Phospho-Histon-H3(Ser28)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
58
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer28)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
~ 17 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: An Ser28 phosphoryliertes Histon H3
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser28 phosphoryliertem Histon H3 entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-Phospho-Histon-H3(Ser28)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB, ICC, DB, PIA und ChIP validiert wurde, um Phospho-Histon-H3(Ser28), auch bekannt als H3F3, H3F3B, H3S28P, nachzuweisen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Phospho-Histon H3 (Ser28) in 10 µg unbehandeltem und mit Colcemid behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Phospho-Histon H3 (Ser28) in HeLa-Zellen nach.
Chromatin-Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Phospho-Histon H3 (Ser28) in mit Colcemid behandeltem HeLa-Zelllysat.
Dot-Blot-Spezifitätsanalyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wies Peptide, die Phospho-Histon H3 (Ser28) entsprechen nach, nicht jedoch Peptide, die anderen nichtmodifizieren und modifizierten Histonen entsprechen.
Peptidhemmungsanalyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde durch Phospho-Histon-H3(Ser28)-Peptide blockiert, nicht jedoch durch nichtspezifische Peptide.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt an Ser28 phosphoryliertes Histon H3.
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper aufgrund der Sequenzkonservierung eine weitreichende artenübergreifende Reaktivität aufweist.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H3 (Ser28) in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-369-I07-449ABE411-S
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide)
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-14504053252583001