Fortfahren mit
07-146
Anti-Histon H2A-Antikörper (saure Stelle)
serum, Upstate®
Synonym(e):
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
146
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
14 kDa
Histon H2A ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2A besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 88–97 (IRNDEELNKL-C) von humanem Histon H2A entspricht.
Application
Der Anti-Histon H2A-Antikörper (saure Stelle) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Histon H2A (saure Stelle), auch bekannt als Histon 2-H2ac, Histon IIa, und wurde in ChIP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunfluoreszenz:
Empfohlener Anti-Phospho-Histon H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Katalognr. 05-636.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Histon H2A, Molekülmasse 14 kDa.
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchen-IgG-Antiserum in Puffer mit 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zellextrakt.
Regelmäßig mittels Western Blot an Säureextrakten von HELA-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-1:5.000-Verdünnung dieser Charge wies Histon H2A (saure Stelle) in Säureextrakten von HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-16407-745-I07-627
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
yeast
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Histone Modifications Poster
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-14604053252330278