Fortfahren mit
07-164
Anti-Phospho-H2A.X(Ser139)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
258
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
Histon H2A ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2A besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
15 kDa
Immunogen
Epitop: A.S. 134-142
Application
Der Anti-Phospho-H2A.X(Ser139)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Phospho-H2A.X (Ser139), auch als Histon H2ac, Histon IIa bekannt, und wurde in IP und WB validiert.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierte phosphoryliertes H2A.X erfolgreich, wie von einem unabhängigen Labor bestimmt wurde.
Biochem/physiol Actions
An Ser139. phosphoryliertes Histon H2A.X.
Aufgrund der Konservierung der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit Staurosporin behandeltes Jurkat-Lysat, mit UV behandelte HT-29-Zellen, mit Doxorubicin behandelte HT-29-Zellen.
Regelmäßig mittels Western Blot an unbehandeltem und mit Staurisporin behandeltem Jurakt-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Phospho-H2A.X in 10 μg mit Staurosporin behandeltem Jukat-Zelllysat nach.
Other Notes
Ersetzt: MABE205
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-745-I05-63616-202A
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JBW301, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
yeast
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
ASY1 mediates AtDMC1-dependent interhomolog recombination during meiosis in Arabidopsis.
Sanchez-Moran, E; Santos, JL; Jones, GH; Franklin, FC
Genes & Development null
Laura M Williamson et al.
Carcinogenesis, 32(3), 279-285 (2010-11-30)
Prolonged exposure to estrogen increases breast cancer risk. Estrogen is known to induce chromosomal aberrations, yet the mechanisms by which estrogen promotes genomic instability are not fully understood. Here, we show that exposure of MCF-7 cells to 17β-estradiol (E2) induces
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-164-25UG04054839337611