Fortfahren mit
07-627
Anti-Histon H2A.X-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H2A histone family, member X, H2AX histone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
87
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1663
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2AC21(317772)
General description
Histon H2AX (UniProt: P16104; auch bekannt als H2a/x, Histon H2A.X) wird beim Menschen vom Gen H2AFX (auch bekannt als H2AX, Gen-ID: 3014) kodiert. Histone sind hochgradig konservierte basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur von Chromatin in Eukaryoten verantwortlich sind. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und Chromosomenstabilität. Die DNA-Zugänglichkeit wird durch eine komplexe Reihe von posttranslationalen Histonmodifikationen, dem sogenannten Histon-Code, und Nukleosomen-Remodellierung reguliert. Zwei Moleküle jedes der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) bilden ein Oktamer, das mit sich wiederholenden Einheiten von DNA, sogenannten Nukleosomen, umwickelt ist, was die DNA-Zugänglichkeit zu den zellulären Mechanismen einschränkt, die DNA als Template benötigen. Das Histon-H2A.X ist ein abweichendes Mitglied der H2A-Familie der Histone, das sich durch eine einzigartige Carboxyterminussequenz von anderen H2A-Histonen unterscheidet. Dieses C-terminale Ende wird nach DNA-Doppelstrangbrüchen nach einer Bestrahlung oder Apoptose phosphoryliert. Diese einzigartige Sequenz wird während der eukaryotischen Evolution hochgradig konserviert und wird von ATM oder ATR als Reaktion auf DNA-Doppelstrangbrüche schnell phosphoryliert. Die H2A.X-Phosphorylierung ist wichtig für die Bildung eines stabilen Reparaturkomplexes an der Stelle des DNA-Schadens.
~15 kDa gemessen; 15,15 kDa berechnet.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (CSATVGPKAPSGGKKA), das den Aminosäuren 121–135 des humanen Histon H2A.X mit einem für Konjugationszwecke am N-Terminus hinzugefügten Cystein entspricht. Die Immunisierungssequenz hat 13/15 identische Aminosäuren bei der Maus.
Application
Der Anti-Histon H2A.X-Antikörper, Katalognr. 07-627, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Histon H2A.X abzielt und zur Verwendung in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blot geprüft wurde.
Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H2A.X in Gewebeschnitten von humanem Pankreas und Darm nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H2A.X in rekombinantem Protein H2A und H2A.X nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Histon H2AX in humanen Zellen nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 15 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Physical form
Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Histon H2A.X in Jurkat-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-594AB1002205-636-AF647
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JBW301, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon H2A.X-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
H2AX chromatin structures and their response to DNA damage revealed by 4Pi microscopy.
Bewersdorf, J; Bennett, BT; Knight, KL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Telomerase inhibitor Imetelstat (GRN163L) limits the lifespan of human pancreatic cancer cells.
Burchett, KM; Yan, Y; Ouellette, MM
Testing null
Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-inducible factor-dependent extension of the replicative life span during hypoxia.
Bell, EL; Klimova, TA; Eisenbart, J; Schumacker, PT; Chandel, NS
Molecular and cellular biology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-62704053252589430