Fortfahren mit
06-896
Anti-GFP (grün fluoreszierendes Protein)-Antikörper
Upstate®, from chicken
Synonym(e):
Green fluorescent protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
56
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1097
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
30 kDa
Grün fluoreszierendes Protein (GFP) ist ein fluoreszierendes 29-kDa-Protein, das aus der Aequorea victoria-Qualle isoliert wurde. Bei einer Aussetzung gegenüber blauem Licht (488 nm) fluoresziert GFP stark (Emissionsmaximum: 507 nm). GFP kann an Proteine kondensiert werden, ohne ihre Anordnung und Funktion signifikant zu stören, was GFP zu einem nützlichen Werkzeug zur Überwachung der Genexpression und Proteinlokalisierung in lebenden Zellen macht.
Immunogen
His-markiertes grün fluoreszierendes Protein aus Aequorea victoria.
Application
Der Anti-GFP (grün fluoreszierendes Protein)-Antikörper weist Werte von GFP (grün fluoreszierendes Protein) nach und wurde zur Verwendung in IC und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Markierungen
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper zeigt Berichten zufolge eine positive Immunfärbung in Zellen, die mit einem Expressionsvektor transfiziert sind, der grün fluoreszierendes Protein kodiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt grün fluoreszierendes Protein (GFP), Molekülmasse 30 kDa, und GFP-Fusionsproteine.
Physical form
Ammoniumsulfatfällung und PEG
Aufgereinigtes polyklonales Hühner-IgY aus Eidotter in Puffer mit 70 % Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid) und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirnlysat, Zellen, die das GFP-Protein exprimieren.
Regelmäßig mittels Western Blot an Rattenhirnlysat mit aufgereinigtem GFP (Katalognr. 14-392) oder einem GFP-Fusionsprotein aus einem transfizierten E. coli-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen grün fluoreszierenden Protein in 50 μg Rattenhirnlysat mit 25 ng aufgereinigtem grün fluoreszierendem Protein (Katalognr. 14-392) nach. Eine früheren Charge dieses Antikörpers wies auch ein GFP-Fusionsprotein aus einem transfizierten E. coli-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3080PAB308011814460001
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
13.1, monoclonal, 7.1, monoclonal
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates (most common)
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
UniProt accession no.
P42212
UniProt accession no.
P42212
UniProt accession no.
P42212
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1